Learn More
Phenazine, TRC
Specifica
Specifica
| Materiale o nome chimico | Phenazine |
| CAS | 92-82-0 |
| Formula molecolare | C12 H8 N2 |
| Quantità | 25 g |
| Sinonimo | Phenazine (8CI','9CI','ACI), 9,10-Diazaanthracene, Azophenylene, Dibenzopyrazine, NSC 13157 |
| InChI Formula | InChI=1S/C12H8N2/c1-2-6-10-9(5-1)13-11-7-3-4-8-12(11)14-10/h1-8H |
| SMILES | c1ccc2nc3ccccc3nc2c1 |
| IUPAC Name | phenazine |
| Molecular Weight (g/mol) | 180.21 |
| Peso formulazione | 180.0687 |