Learn More
Phenazopyridine hydrochloride, MedChemExpress
Codice prodotto. 16458546
Encompass_Preferred
Click to view available options
Quantità:
100 mg
Dimensione della confezione:
100mg
Codice prodotto. 16458546
Marca: Medchem Express HYB0985
MedChemExpress Phenazopyridine hydrochloride is a chemical, which has a local analgesic effect, often used to alleviate the pain, irritation, discomfort, or urgency caused by urinary tract infections, surgery, or injury to the urinary tract.
Phenazopyridine hydrochloride is a chemical, which has a local analgesic effect, often used to alleviate the pain, irritation, discomfort, or urgency caused by urinary tract infections, surgery, or injury to the urinary tract.
Specifica
Materiale o nome chimico Phenazopyridine hydrochloride
CAS 136-40-3
Colore Red
Note sul grado di purezza Research
Formula molecolare C11H12ClN5
Quantità 100 mg
Informazioni di solubilità DMSO : 25 mg/mL (100.12 mM; Need ultrasonic) ∣H2O : 1 mg/mL (4.00 mM; ultrasonic and warming and heat to 60°C)
SMILES NC1=NC(N)=CC=C1/N=N/C2=CC=CC=C2.[H]Cl
Molecular Weight (g/mol) 249.7
Peso formulazione 249.7
Percent Purity 99.88%
Grado Research
Forma fisica Solid
Da utilizzare con (applicazione) COVID-19-immunoregulation
Research purposes only
Il programma Encompass di Fisher Scientific offre articoli che non fanno parte del nostro portafoglio di distribuzione. Questi prodotti in genere non hanno immagini o descrizioni dettagliate. Tuttavia, ci impegniamo a migliorare la vostra esperienza di acquisto. Si prega di utilizzare il modulo sottostante per fornire un feedback relativo al contenuto di questo prodotto.