Learn More
Phenazopyridine, TRC
Specifica
Specifica
| Materiale o nome chimico | Phenazopyridine |
| Quantità | 1 g |
| InChI Formula | InChI=1S/C11H11N5/c12-10-7-6-9(11(13)14-10)16-15-8-4-2-1-3-5-8/h1-7H,(H4,12,13,14) |
| Peso formulazione | 213.1014 |