Learn More
Phenethyl alcohol, 99%
Codice prodotto. 10246563 Sfoglia Tutto Thermo Scientific Chemicals Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
5 mL
100 mL
250 mL
1 L
2.5 L
10 L
Imballaggio:
Bottiglia in vetro
Plastic Drum
Dimensione della confezione:
100mL
10L
1L
2.50L
250mL
5mL
6 product options available for selection
Product selection table with 6 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Imballaggio Dimensione della confezione
10246563 100 mL Bottiglia in vetro 100mL
10133230 5 mL Bottiglia in vetro 5mL
10521784 250 mL Bottiglia in vetro 250mL
10123230 1 L Bottiglia in vetro 1L
10562141 2.5 L Bottiglia in vetro 2.50L
10792754 10 L Plastic Drum 10L
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 6 options available.
6 options
Codice prodotto. 10246563 Fornitore Thermo Scientific Acros N. del fornitore 130181000
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 01-12-2026
Aggiungi al carrello
Edge
CAS: 60-12-8 | C8H10O | 122.17 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 60-12-8
Formula molecolare C8H10O
Molecular Weight (g/mol) 122.17
Numero MDL MFCD00002886
InChI Key WRMNZCZEMHIOCP-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo phenethyl alcohol, benzeneethanol, phenylethyl alcohol, benzyl carbinol, phenylethanol, phenethanol, 2-phenylethyl alcohol, 2-phenyl-ethanol, beta-phenylethanol, 2-phenylethan-1-ol
PubChem CID 6054
ChEBI CHEBI:49000
SMILES OCCC1=CC=CC=C1
Specifica
Materiale o nome chimico Phenethyl alcohol
Punto di fusione -27.0°C
Colore Colorless
Densità 1.0200g/mL
Punti di ebollizione 219.0°C
Punto d'infiammabilità 102°C
Spettro a infrarossi Authentic
Intervallo percentuale saggio 98.5% min. (GC)
Imballaggio Bottiglia in vetro
Formula lineare C6H5CH2CH2OH
Indice di rifrazione 1.5300 to 1.5350
Quantità 100 mL
Beilstein 06, 478
Indice di Merck 15, 7338
Gravità specifica 1.02
Informazioni di solubilità Solubility in water: 20g/L (20°C). Other solubilities: miscible with alcohol and ether
IUPAC Name 2-phenylethanol
Viscosità 7.58 mPa.s (25°C)
Peso formulazione 122.17
Percent Purity 99%
Forma fisica Liquid
compliance-icons
Identificativo prodotto
  • Phenethyl alcohol
Avvertenza
  • Attenzione
Categoria di pericolo
  • Tossicità acuta Categoria 4
  • Lesione oculare grave/irritazione oculare Categoria 2
Indicazioni di pericolo
  • H302-Nocivo se ingerito.
  • H319-Provoca grave irritazione oculare.
Consigli di prudenza
  • P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
  • P301+P312-IN CASO DI INGESTIONE accompagnata da malessere: contattare un CENTRO ANTIVELENI/medico