Learn More
Phenethyl Alcohol, TRC
Codice prodotto. 30135896
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
1 g
10 g
25 g
Dimensione della confezione:
10g
1g
25g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
30135896 10 g 10g
30134996 25 g 25g
30011847 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Codice prodotto. 30135896 Fornitore Toronto Research Chemicals N. del fornitore TRCP29600010G
 Articolo soggetto a restrizioni
Questo articolo richiede un aggiornamento del prezzo prima di essere ordinato.
Richiedi qui il prezzo per questo articolo.
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 60-12-8
Formula molecolare C8 H10 O
Molecular Weight (g/mol) 122.16
Sinonimo Phenethyl Alcohol, 2-Phenlylerthanol, Benzeneethanol, (2-Hydroxyethyl)benzene, β-(Hydroxyethyl)benzene, β-PEA, β-Phenethanol, β-Phenethyl alcohol, β-Phenylethanol, β-Phenylethyl alcohol, 2-Phenethanol, 2-Phenethyl alcohol, 2-Phenyl-1-ethanol, 2-Phenylethanol, 2-Phenylethyl alcohol, Benzyl carbinol, Ethanol, 2-phenyl-, NSC 406252, PEA, Phenethanol, Phenylethanol, Phenylethyl alcohol
IUPAC Name 2-phenylethanol
SMILES OCCc1ccccc1
Specifica
Materiale o nome chimico 2-Phenylethanol
Note sul grado di purezza GC
Quantità 10 g
InChI Formula InChI=1S/C8H10O/c9-7-6-8-4-2-1-3-5-8/h1-5,9H,6-7H2
Peso formulazione 122.0732
Percent Purity >95%