Learn More
Phenethyl isocyanate, 99%
Codice prodotto. 10227982 Sfoglia Tutto Thermo Scientific Chemicals Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
5 mL
25 mL
Imballaggio:
Bottiglia in vetro
Dimensione della confezione:
25mL
5mL
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Imballaggio Dimensione della confezione
10227982 5 mL Bottiglia in vetro 5mL
10117972 25 mL Bottiglia in vetro 25mL
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Codice prodotto. 10227982 Fornitore Thermo Scientific Acros N. del fornitore 380660050
 Articolo soggetto a restrizioni
In stock
Aggiungi al carrello
CAS: 1943-82-4 | C9H9NO | 147.18 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 1943-82-4
Formula molecolare C9H9NO
Molecular Weight (g/mol) 147.18
Numero MDL MFCD00037044
InChI Key HACRKYQRZABURO-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo phenethyl isocyanate, 2-isocyanatoethyl benzene, phenylethyl isocyanate, 2-phenylethyl isocyanate, 2-phenylethylisocyanate, phenylethylisocyanate, phenethylisocyanate, benzene, 2-isocyanatoethyl, 2-isocyanato-ethyl-benzene, 2-phenethyl isocyanate
PubChem CID 160602
ChEBI CHEBI:60067
IUPAC Name 2-isocyanatoethylbenzene
SMILES C1=CC=C(C=C1)CCN=C=O
Specifica
Materiale o nome chimico Phenethyl isocyanate
Colore Colorless to Yellow
Densità 1.0630g/mL
Punti di ebollizione 210°C
Punto d'infiammabilità 99°C
Spettro a infrarossi Authentic
Intervallo percentuale saggio 98.5% min. (GC)
Imballaggio Bottiglia in vetro
Formula lineare C6H5(CH2)2NCO
Indice di rifrazione 1.5210 to 1.523
Quantità 5 mL
Gravità specifica 1.063
Informazioni di solubilità Solubility in water: decomposes. Other solubilities: soluble in toluene
Peso formulazione 147.18
Percent Purity 99%
Forma fisica Liquid
compliance-icons compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Identificativo prodotto
  • Phenethyl isocyanate
Avvertenza
  • Pericolo
Categoria di pericolo
  • Tossicità acuta Categoria 3
  • Tossicità acuta Categoria 4
  • PERICOLO A LUNGO TERMINE PER L'AMBIENTE ACQUATICO Cronico 2
  • Lesione oculare grave/irritazione oculare Categoria 1
  • Sensibilizzante delle vie respiratorie Categoria 1
  • Corrosione/irritazione della pelle Categoria 1A
  • Sensibilizzazione della pelle Categoria 1
Indicazioni di pericolo
  • H317-Può provocare una reazione allergica cutanea.
  • H318-Provoca gravi lesioni oculari.
  • H334-Può provocare sintomi allergici o asmatici o difficoltà respiratorie se inalato.
  • H314-Provoca gravi ustioni cutanee e gravi lesioni oculari.
  • H411-Tossico per gli organismi acquatici con effetti di lunga durata.
  • H331-Tossico se inalato.
  • H302-Nocivo se ingerito.
Consigli di prudenza
  • P261-Evitare di respirare la polvere/i fumi/i gas/la nebbia/i vapori/gli aerosol.
  • P273-Non disperdere nell'ambiente.
  • P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
  • P301+P312-IN CASO DI INGESTIONE accompagnata da malessere: contattare un CENTRO ANTIVELENI/medico
  • P301+P330+P331-IN CASO DI INGESTIONE: sciacquare la bocca. NON provocare il vomito.
  • P304+P340-IN CASO DI INALAZIONE: trasportare l'infortunato all'aria aperta e mantenerlo a riposo in posizione che favorisca la respirazione.
  • P305+P351+P338-IN CASO DI CONTATTO CON GLI OCCHI: sciacquare accuratamente per parecchi minuti. Togliere le eventuali lenti a contatto se è agevole farlo. Continuare a sciacquare.
  • P342+P311-In caso di sintomi respiratori: contattare un CENTRO ANTIVELENI/un medico/ .