Learn More
Phenethyleisothiocyanate, 97%, Thermo Scientific™
Codice prodotto. 10608783
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
1 g
10 g
Imballaggio:
Amber Glass Bottle
Dimensione della confezione:
10g
1g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Imballaggio Dimensione della confezione
10608783 10 g Amber Glass Bottle 10g
10216004 1 g Amber Glass Bottle 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Codice prodotto. 10608783 Fornitore Thermo Scientific Maybridge N. del fornitore TL00242EA
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 27-11-2026
Identificatori chimici
CAS 2257-09-2
Formula molecolare C9H9NS
Molecular Weight (g/mol) 163.24
Numero MDL MFCD00004821
InChI Key IZJDOKYDEWTZSO-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo 2-phenylethyl isothiocyanate, phenethyl isothiocyanate, phenylethyl isothiocyanate, 2-isothiocyanatoethyl benzene, phenethyl mustard oil, phenylaethylsenfoel, benzene, 2-isothiocyanatoethyl, peitc, phenylethyl mustard oil, 2-phenylethylisothiocyanate
PubChem CID 16741
ChEBI CHEBI:351346
IUPAC Name 2-isothiocyanatoethylbenzene
SMILES C1=CC=C(C=C1)CCN=C=S
Specifica
Materiale o nome chimico Phenethyl isothiocyanate
CAS min. % 97.0
Densità 1.1000g/mL
Intervallo percentuale saggio 97%
Imballaggio Amber Glass Bottle
Formula lineare C6H5CH2CH2NCS
Quantità 10 g
Indice di Merck 15, 7340
Peso formulazione 163.24
Percent Purity 97%