Learn More
Phenethylmagnesium chloride, 1M solution in THF, AcroSeal™, Thermo Scientific Chemicals
Codice prodotto. 10041034 Sfoglia Tutto Thermo Scientific Chemicals Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
100 mL
800 mL
Imballaggio:
AcroSeal™ Glass bottle
Dimensione della confezione:
100mL
800mL
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Imballaggio unitSize
10041034 100 mL AcroSeal™ Glass bottle 100mL
10143204 800 mL AcroSeal™ Glass bottle 800mL
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Codice prodotto. 10041034 Fornitore Thermo Scientific Acros N. del fornitore 427801000
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 17-08-2026
Aggiungi al carrello
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 90878-19-6 , 109-99-9
Formula molecolare C8H9ClMg
Molecular Weight (g/mol) 164.92
Numero MDL MFCD00192387
InChI Key AZORNQXQALOFHH-UHFFFAOYSA-M
Sinonimo phenethyl magnesium chloride, phenylethyl magnesium chloride, chloro 2-phenylethyl magnesium, phenethylmagnesium chloride, phenethylmagnesium chloride solution, phenethymagnesium chloride, phenyethylmagnesium chloride, phenylethylmagnesium chloride, 2-phenylethylmagnesium chloride, 2-phenylethyl magnesium chloride
PubChem CID 4671868
IUPAC Name magnesium;ethylbenzene;chloride
SMILES Cl[Mg]CCC1=CC=CC=C1
Specifica
Materiale o nome chimico Phenethylmagnesium chloride
Nota nome 1M solution in THF
Colore Yellow to Brown
Densità 0.9540g/mL
Punto d'infiammabilità −17°C
Imballaggio AcroSeal™ Glass bottle
Formula lineare C6H5(CH2)2MgCl
Quantità 100 mL
Gravità specifica 0.954
Peso formulazione 164.92
Forma fisica Liquid
compliance-icons compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Identificativo prodotto
  • Phenethylmagnesium chloride, 1M solution in THF
Avvertenza
  • Pericolo
Categoria di pericolo
  • Tossicità acuta Categoria 4
  • cancerogenicità Categoria 2
  • Lesione oculare grave/irritazione oculare Categoria 1
  • Liquido infiammabile Categoria 2
  • Corrosione/irritazione della pelle Categoria 1B
  • Tossicità specifica per organi bersaglio (esposizione singola) Categoria 3
Indicazioni di pericolo
  • H318-Provoca gravi lesioni oculari.
  • H314-Provoca gravi ustioni cutanee e gravi lesioni oculari.
  • H351-Sospettato di provocare il cancro.
  • H335-Può irritare le vie respiratorie.
  • H336-Può provocare sonnolenza o vertigini.
  • H302-Nocivo se ingerito.
  • H225-Liquido e vapori facilmente infiammabili.
  • EUH014-Reagisce violentemente con l'acqua.
  • EUH019-Può formare perossidi esplosivi.
Consigli di prudenza
  • P210-Tenere lontano da fonti di calore, superfici riscaldate, scintille, fiamme e altre fonti di innesco. Vietato fumare.
  • P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
  • P301+P330+P331-IN CASO DI INGESTIONE: sciacquare la bocca. NON provocare il vomito.