Learn More
Phenetole, 98+%
Codice prodotto. 11422897
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
100 mL
500 mL
2500 mL
Dimensione della confezione:
100mL
2500mL
500mL
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
11422897 2500 mL 2500mL
11402897 100 mL 100mL
11412897 500 mL 500mL
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Codice prodotto. 11422897 Fornitore Thermo Scientific Alfa Aesar N. del fornitore A15501.0F
 Articolo soggetto a restrizioni
In stock
Aggiungi al carrello
CAS: 103-73-1 | C8H10O | 122.167 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 103-73-1
Formula molecolare C8H10O
Molecular Weight (g/mol) 122.167
Numero MDL MFCD00009090
InChI Key DLRJIFUOBPOJNS-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo phenetole, benzene, ethoxy, ethyl phenyl ether, phenetol, phenyl ethyl ether, phenoxyethane, a phenoxyethane, ether, ethyl phenyl, unii-rb8lu2c57f
PubChem CID 7674
ChEBI CHEBI:67129
IUPAC Name ethoxybenzene
SMILES CCOC1=CC=CC=C1
Specifica
Materiale o nome chimico Phenetole
Punto di fusione -30°C
Densità 0.967
Punti di ebollizione 169°C to 170°C
Punto d'infiammabilità 57°C (134°F)
Odore Aromatic
Indice di rifrazione 1.507
Quantità 2500 mL
Numero UN UN3271
Beilstein 636270
Indice di Merck 14,7229
Peso formulazione 122.17
Percent Purity ≥98%