Specifications
| Materiale o nome chimico | Phenetole |
| Nota nome | 99% |
| Punto di fusione | -30.0°C |
| Colore | Colorless to Yellow |
| Densità | 0.9600g/mL |
| Punti di ebollizione | 169.0°C to 170.0°C |
| Punto d'infiammabilità | 57°C |
| Spettro a infrarossi | Authentic |
| Intervallo percentuale saggio | 98% min. (GC) |
| Imballaggio | Bottiglia in vetro |
| Show More |
Safety and Handling
Product Identifier
- Phenetole
- Attenzione
- Liquido infiammabile Categoria 3
- H226-Liquido e vapori infiammabili.