Learn More
Phenetole, 98+%
Codice prodotto. 10402801 Sfoglia Tutto Thermo Scientific Chemicals Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
100 mL
250 mL
500 mL
2.5 L
Imballaggio:
Bottiglia in vetro
Dimensione della confezione:
100mL
2.50L
250mL
500mL
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Imballaggio Dimensione della confezione
10402801 100 mL Bottiglia in vetro 100mL
10617362 250 mL Bottiglia in vetro 250mL
10042920 500 mL Bottiglia in vetro 500mL
10176773 2.5 L Bottiglia in vetro 2.50L
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Codice prodotto. 10402801 Fornitore Thermo Scientific Acros N. del fornitore 221491000
 Articolo soggetto a restrizioni
In stock
Aggiungi al carrello
CAS: 103-73-1 | C8H10O | 122.17 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 103-73-1
Formula molecolare C8H10O
Molecular Weight (g/mol) 122.17
Numero MDL MFCD00009090
InChI Key DLRJIFUOBPOJNS-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo phenetole, benzene, ethoxy, ethyl phenyl ether, phenetol, phenyl ethyl ether, phenoxyethane, a phenoxyethane, ether, ethyl phenyl, unii-rb8lu2c57f
PubChem CID 7674
ChEBI CHEBI:67129
IUPAC Name ethoxybenzene
SMILES CCOC1=CC=CC=C1
Specifica
Materiale o nome chimico Phenetole
Nota nome 99%
Punto di fusione -30.0°C
Colore Colorless to Yellow
Densità 0.9600g/mL
Punti di ebollizione 169.0°C to 170.0°C
Punto d'infiammabilità 57°C
Spettro a infrarossi Authentic
Intervallo percentuale saggio 98% min. (GC)
Imballaggio Bottiglia in vetro
Formula lineare C6H5OC2H5
Indice di rifrazione 1.5055 to 1.5075
Quantità 100 mL
Beilstein 06, 140
Indice di Merck 15, 7343
Gravità specifica 0.96
Informazioni di solubilità Solubility in water: practically insoluble. Other solubilities: soluble in alcohol, ether and carbon tetrachloride
Peso formulazione 122.17
Percent Purity 98+%
Forma fisica Liquid
compliance-icons
Identificativo prodotto
  • Phenetole
Avvertenza
  • Attenzione
Categoria di pericolo
  • Liquido infiammabile Categoria 3
Indicazioni di pericolo
  • H226-Liquido e vapori infiammabili.