Learn More
Phenibut Hydrochloride, TRC
Specifica
Specifica
| Materiale o nome chimico | Phenibut Hydrochloride |
| Note sul grado di purezza | HPLC |
| Quantità | 10 g |
| InChI Formula | InChI=1S/C10H13NO2.ClH/c11-7-9(6-10(12)13)8-4-2-1-3-5-8;/h1-5,9H,6-7,11H2,(H,12,13);1H |
| Peso formulazione | 215.0713 |
| Percent Purity | >95% |