Learn More
Phenidone, TRC
Codice prodotto. 30412809
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
10 g
Dimensione della confezione:
10g
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
30412809 10 g 10g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Codice prodotto. 30412809 Fornitore Toronto Research Chemicals N. del fornitore TRCP29725310G
 Articolo soggetto a restrizioni
Questo articolo richiede un aggiornamento del prezzo prima di essere ordinato.
Richiedi qui il prezzo per questo articolo.
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Materiale o nome chimico Phenidone
CAS 92-43-3
Formula molecolare C9H10N2O
Quantità 10 g
Sinonimo 1-Phenyl-3-pyrazolidinone, 1-Phenyl-3-oxopyrazolidine, 1-Phenyl-3-pyrazolidone, 1-Phenylpyrazolidine-3-one, Fenidon, Phenidone
InChI Formula InChI=1S/C9H10N2O/c12-9-6-7-11(10-9)8-4-2-1-3-5-8/h1-5H,6-7H2,(H,10,12)
SMILES O=C1CCN(N1)c2ccccc2
IUPAC Name 1-phenylpyrazolidin-3-one
Molecular Weight (g/mol) 162.19
Peso formulazione 162.0793