Learn More
Phenindione, MedChemExpress
Codice prodotto. 16484327
Encompass_Preferred
Click to view available options
Quantità:
50 mg
Dimensione della confezione:
50mg
Codice prodotto. 16484327
Marca: Medchem Express HYB0325
MedChemExpress Phenindione is an anticoagulant which functions as a Vitamin K antagonist.
Phenindione is an anticoagulant which functions as a Vitamin K antagonist.
Specifica
Materiale o nome chimico Phenindione
CAS 83-12-5
Colore Off-White
Note sul grado di purezza Research
Formula molecolare C15H10O2
Quantità 50 mg
Sinonimo Rectadione
Informazioni di solubilità DMSO : ≥ 100 mg/mL (449.96 mM) ∣H2O : < 0.1 mg/mL (insoluble)
SMILES O=C1C(C2=CC=CC=C2)C(C3=C1C=CC=C3)=O
Molecular Weight (g/mol) 222.24
Peso formulazione 222.24
Percent Purity 99.22%
Grado Research
Forma fisica Solid
Da utilizzare con (applicazione) COVID-19-immunoregulation
Research purposes only
Il programma Encompass di Fisher Scientific offre articoli che non fanno parte del nostro portafoglio di distribuzione. Questi prodotti in genere non hanno immagini o descrizioni dettagliate. Tuttavia, ci impegniamo a migliorare la vostra esperienza di acquisto. Si prega di utilizzare il modulo sottostante per fornire un feedback relativo al contenuto di questo prodotto.