Learn More
Phenol, 99.5%, extra pure, loose crystals, unstabilized
Codice prodotto. 10701444 Sfoglia Tutto Thermo Scientific Chemicals Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
250 g
500 g
Imballaggio:
Bottiglia in vetro
Dimensione della confezione:
250g
500g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Imballaggio Dimensione della confezione
10701444 250 g Bottiglia in vetro 250g
10753031 500 g Bottiglia in vetro 500g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Codice prodotto. 10701444 Fornitore Thermo Scientific Acros N. del fornitore 221752500
ChemsChrom Mega Deals
Usa il codice promozionale 27993
Visualizza tutte le promozioni
 Articolo soggetto a restrizioni
In stock
Aggiungi al carrello
CAS: 108-95-2 | C6H6O | 94.11 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 108-95-2
Formula molecolare C6H6O
Molecular Weight (g/mol) 94.11
Numero MDL MFCD00002143
InChI Key ISWSIDIOOBJBQZ-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo carbolic acid, hydroxybenzene, phenic acid, phenylic acid, oxybenzene, benzenol, phenyl hydrate, monophenol, phenyl hydroxide, phenylic alcohol
PubChem CID 996
ChEBI CHEBI:15882
IUPAC Name phenol
SMILES OC1=CC=CC=C1
Specifica
Materiale o nome chimico Phenol
Nota nome p.a.
Acidità (per Eur. Pharm.) Passes Test
Punto di fusione 39.0°C to 42.0°C
Colore Colorless to White
Densità 1.0700g/mL
Punti di ebollizione 182.0°C
Punto d'infiammabilità 79°C
Spettro a infrarossi Authentic
Intervallo percentuale saggio 99.5% min. (GC)
Imballaggio Bottiglia in vetro
Formula lineare C6H5OH
Quantità 250 g
Beilstein 06,11
Residuo dopo l'evaporazione 0.05% max.
Fieser 01,828; 13,166; 14,88
Indice di Merck 15,7354
Gravità specifica 1.07
Informazioni di solubilità Solubility in water: 8.4g/L (20°C). Other solubilities: soluble in aq. alkali hydroxides, soluble in alcohol, chloroform, ether, glycerol,, carbon disulfide and fixed oils, 1g/12mL benzene, practically insoluble in petroleum ether
Viscosità 3.437 mPa.s (50°C)
Peso formulazione 94.11
Percent Purity 99.5%
Grado Ultrapuro
Forma fisica Loose Crystals
compliance-icons compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Identificativo prodotto
  • Phenol
Avvertenza
  • Pericolo
Categoria di pericolo
  • Tossicità acuta Categoria 3
  • PERICOLO A LUNGO TERMINE PER L'AMBIENTE ACQUATICO Cronico 2
  • Mutagenicità di cellule germinali Categoria 2
  • Corrosione/irritazione della pelle Categoria 1B
  • Tossicità specifica per organi bersaglio (esposizione ripetuta) Categoria 2
Indicazioni di pericolo
  • H314-Provoca gravi ustioni cutanee e gravi lesioni oculari.
  • H341-Sospettato di provocare alterazioni genetiche.
  • H373-Può provocare danni agli organi.
  • H411-Tossico per gli organismi acquatici con effetti di lunga durata.
  • H311-Tossico per contatto con la pelle.
  • H331-Tossico se inalato.
  • H301-Tossico se ingerito.
Consigli di prudenza
  • P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
  • P301+P330+P331-IN CASO DI INGESTIONE: sciacquare la bocca. NON provocare il vomito.
  • P302+P352-IN CASO DI CONTATTO CON LA PELLE: lavare abbondantemente con acqua/.
  • P304+P340-IN CASO DI INALAZIONE: trasportare l'infortunato all'aria aperta e mantenerlo a riposo in posizione che favorisca la respirazione.