Learn More
Phenol, 99.5%, unstab.
Beschreibung
As a precursor to many materials and useful compounds. Its major uses involve its conversion to plastics or related materials. Phenol and its chemical derivatives are key for building polycarbonates, epoxies, Bakelite, nylon, detergents, and numerous pharmaceutical drugs.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Spezifikation
Spezifikation
| Materiale o nome chimico | Phenol |
| Nota nome | UnStabilized |
| CAS | 108-95-2 |
| Punto di fusione | 40°C to 43°C |
| Densità | 1.071 g/mL |
| Punti di ebollizione | 181°C |
| Punto d'infiammabilità | 79°C (175°F) |
| Odore | Sweet |
| Formula molecolare | C6H6O |
| Numero MDL | MFCD00002143 |
| Mehr anzeigen |
Sicherheit und Handhabung
- Phenol
- Pericolo
- Tossicità acuta Categoria 3
- Lesione oculare grave/irritazione oculare Categoria 1
- Mutagenicità di cellule germinali Categoria 2
- Corrosione/irritazione della pelle Categoria 1B
- Tossicità specifica per organi bersaglio (esposizione ripetuta) Categoria 2
- H301-Tossico se ingerito.
- H311-Tossico per contatto con la pelle.
- H314-Provoca gravi ustioni cutanee e gravi lesioni oculari.
- H318-Provoca gravi lesioni oculari.
- H331-Tossico se inalato.
- H341-Sospettato di provocare alterazioni genetiche.
- H373-Può provocare danni agli organi.
- P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
- P301+P330+P331-IN CASO DI INGESTIONE: sciacquare la bocca. NON provocare il vomito.
- P303+P361+P353-IN CASO DI CONTATTO CON LA PELLE (o con i capelli): togliere immediatamente tutti gli indumenti contaminati. Sciacquare la pelle/fare una doccia.
- P304+P340-IN CASO DI INALAZIONE: trasportare l'infortunato all'aria aperta e mantenerlo a riposo in posizione che favorisca la respirazione.
- P305+P351+P338-IN CASO DI CONTATTO CON GLI OCCHI: sciacquare accuratamente per parecchi minuti. Togliere le eventuali lenti a contatto se è agevole farlo. Continuare a sciacquare.
- P310-Contattare immediatamente un CENTRO ANTIVELENI/un medico .
- MIXTURE LIST-Contain: Phenol