Learn More
Phenol, ACS, 99+%, stab.
Codice prodotto. 11317528
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
100 g
500 g
2 kg
Dimensione della confezione:
100g
2kg
500g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
11317528 500 g 500g
11307528 100 g 100g
11397518 2 kg 2kg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Codice prodotto. 11317528 Fornitore Thermo Scientific Alfa Aesar N. del fornitore 033213.36
 Articolo soggetto a restrizioni
In stock
Aggiungi al carrello
CAS: 108-95-2 | C6H6O | 94.11 g/mol
Phenol is used as a precursor for cyclohexanone, plastics, nonionic detergents and pharmaceutical drugs like aspirin. It acts as an anesthetic in chloraseptic. It reacts with acetone to get bisphenol-A which is used in the synthesis of poly carbonates and epoxide resins. It is also used in the manufacture of synthetic resins, dyes, pharmaceuticals, synthetic tanning agents, perfumes, lubricating oils and solvents. In molecular biology, it is used in the extraction of nucleic acid from tissues by using the liquid/liquid phenol-chloroform extraction technique. It is an active component of paint strippers which are used for the removal of epoxy and polyurethane. It is also used in the preparation of cosmetics, hair colors and skin lightening preparations. In the field of medicine, its spray is useful in helping sore throat.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 108-95-2
Formula molecolare C6H6O
Molecular Weight (g/mol) 94.11
Numero MDL MFCD00002143
InChI Key ISWSIDIOOBJBQZ-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo carbolic acid, hydroxybenzene, phenic acid, phenylic acid, oxybenzene, benzenol, phenyl hydrate, monophenol, phenyl hydroxide, phenylic alcohol
PubChem CID 996
ChEBI CHEBI:15882
IUPAC Name phenol
SMILES OC1=CC=CC=C1
Specifica
Materiale o nome chimico Phenol
Nota nome Stabilized
Punto di fusione 40°C to 43°C
Densità 1.071 g/mL
Punti di ebollizione 181°C
Punto d'infiammabilità 79°C (175°F)
Odore Sweet
Quantità 500 g
Numero UN UN1671
Beilstein 969616
Sensibilità Air Sensitive
Indice di Merck 14,7241
Informazioni di solubilità Soluble in water,alcohol,chloroform,ether,benzene,glycerol,acetone,carbon disulfide and aqueous alkali hydroxides.
Peso formulazione 94.11
Percent Purity ≥99%
Grado ACS
Forma fisica Crystalline
compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Identificativo prodotto
  • Phenol, ACS, stabilized
Avvertenza
  • Pericolo
Categoria di pericolo
  • Tossicità acuta Categoria 3
  • Lesione oculare grave/irritazione oculare Categoria 1
  • Mutagenicità di cellule germinali Categoria 2
  • Corrosione/irritazione della pelle Categoria 1B
  • Tossicità specifica per organi bersaglio (esposizione ripetuta) Categoria 2
Indicazioni di pericolo
  • H301-Tossico se ingerito.
  • H311-Tossico per contatto con la pelle.
  • H314-Provoca gravi ustioni cutanee e gravi lesioni oculari.
  • H318-Provoca gravi lesioni oculari.
  • H331-Tossico se inalato.
  • H341-Sospettato di provocare alterazioni genetiche.
  • H373-Può provocare danni agli organi.
Consigli di prudenza
  • P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
  • P301+P330+P331-IN CASO DI INGESTIONE: sciacquare la bocca. NON provocare il vomito.
  • P303+P361+P353-IN CASO DI CONTATTO CON LA PELLE (o con i capelli): togliere immediatamente tutti gli indumenti contaminati. Sciacquare la pelle/fare una doccia.
  • P304+P340-IN CASO DI INALAZIONE: trasportare l'infortunato all'aria aperta e mantenerlo a riposo in posizione che favorisca la respirazione.
  • P305+P351+P338-IN CASO DI CONTATTO CON GLI OCCHI: sciacquare accuratamente per parecchi minuti. Togliere le eventuali lenti a contatto se è agevole farlo. Continuare a sciacquare.
  • P310-Contattare immediatamente un CENTRO ANTIVELENI/un medico .
Informazioni supplementari
  • MIXTURE LIST-Contain: Phenol