Learn More
Phenol/Chloroform/Isoamyl alcohol (25:24:1), stabilized, saturated with 100 mM Tris-EDTA to pH 8.0, for molecular
Codice prodotto. 10308293 Sfoglia Tutto Thermo Scientific Chemicals Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
100 mL
500 mL
2.5 L
Dimensione della confezione:
100mL
2.50L
500mL
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità unitSize
10308293 100 mL 100mL
10535691 500 mL 500mL
10649273 2.5 L 2.50L
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Codice prodotto. 10308293 Fornitore Thermo Scientific Acros N. del fornitore 327111000
Richiesta di formato massivo o personalizzato
Phenol-Chloroform-Isoamyl alcohol mixture in the ratio of 25:24:1 (v/v/v), CAS # 136112-00-0, 67-66-3, 123-51-3, is a solution used in the purification of nucleic acids. | CAS: 136112-00-0 | C6H6O
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
General Description
  • This solution contains a mixture of pure chloroform, isoamyl alcohol and phenol saturated with Tris-EDTA, with a stabilized pH of 8.0
Applications
  • Phenol-Chloroform-Isoamyl alcohol mixture solution (25:24:1) is used in the extraction of nucleic acids, DNA, and RNA
  • When nucleic acids are extracted with the Phenol-Chloroform-Isoamyl alcohol mixture solution, a clear component separation is achieved. The proteins present in the sample are denatured and removed (collected in the organic phase or in the interphase), while nucleic acids remain in the aqueous phase. The chloroform denatures proteins and facilitates the separation of the aqueous and organic phases, and the isoamyl alcohol reduces foaming during extraction.
  • It is also used to generate DNA minisatellite fingerprints
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Materiale o nome chimico Phenol/Chloroform/Isoamyl alcohol (25:24:1), stabilized, saturated with 100 mM Tris-EDTA to pH 8.0
Colore Yellow to Orange
Nota nome DNase, RNase and Protease Free
CAS 136112-00-0, 67-66-3, 123-51-3
Formula molecolare C6H6O
Numero MDL MFCD00133763
Numero UN 2927
Densità 1.2800g/mL
Indice di Merck 14, 7241
Peso formulazione 94.11
Grado Biologia molecolare
Imballaggio Bottiglia in vetro
Gravità specifica 1.28
Trattamenti Stabilized
pH 7.8 to 8.2 (25°C)
Quantità 100 mL
Forma fisica Soluzione
compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Identificativo prodotto
  • Phenol/Chloroform/Isoamyl alcohol (25:24:1), stabilized
Avvertenza
  • Pericolo
Categoria di pericolo
  • Tossicità acuta Categoria 3
  • Corrosione/irritazione della pelle Categoria 1B
  • Lesione oculare grave/irritazione oculare Categoria 1
  • Mutagenicità di cellule germinali Categoria 2
  • cancerogenicità Categoria 2
  • Tossicità per la riproduzione Categoria 2
  • Tossicità specifica per organi bersaglio (esposizione ripetuta) Categoria 1
  • Tossicità specifica per organi bersaglio (esposizione singola) Categoria 3
Indicazioni di pericolo
  • H301-Tossico se ingerito.
  • H311-Tossico per contatto con la pelle.
  • H331-Tossico se inalato.
  • H314-Provoca gravi ustioni cutanee e gravi lesioni oculari.
  • H341-Sospettato di provocare alterazioni genetiche.
  • H351-Sospettato di provocare il cancro.
  • H361d-Sospettato di nuocere al feto.
  • H372-Provoca danni agli organi.
  • H336-Può provocare sonnolenza o vertigini.
  • EUH066-L'esposizione ripetuta può provocare secchezza o screpolature della pelle.
Consigli di prudenza
  • P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
  • P301+P330+P331-IN CASO DI INGESTIONE: sciacquare la bocca. NON provocare il vomito.
  • P303+P361+P353-IN CASO DI CONTATTO CON LA PELLE (o con i capelli): togliere immediatamente tutti gli indumenti contaminati. Sciacquare la pelle/fare una doccia.
  • P304+P340-IN CASO DI INALAZIONE: trasportare l'infortunato all'aria aperta e mantenerlo a riposo in posizione che favorisca la respirazione.
  • P305+P351+P338-IN CASO DI CONTATTO CON GLI OCCHI: sciacquare accuratamente per parecchi minuti. Togliere le eventuali lenti a contatto se è agevole farlo. Continuare a sciacquare.
  • P310-Contattare immediatamente un CENTRO ANTIVELENI/un medico .
Informazioni supplementari
  • MIXTURE LIST-Contain: Chloroform, Phenol,Isoamyl alcohol