Learn More
Phenol-d1, 95% (Isotopic), Thermo Scientific™
Codice prodotto. 15447987
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
1 g
5 g
Dimensione della confezione:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità unitSize
15447987 5 g 5g
15437987 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Normativo: Possono essere applicate restrizioni all'acquisto di questo prodotto e potremmo avere bisogno di richiedere ulteriore documentazione all'utente.
Codice prodotto. 15447987 Fornitore Thermo Scientific Alfa Aesar N. del fornitore H51100.06
Richiesta di formato massivo o personalizzato
Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Visualizzare prodotti alternativi
Normativo: Possono essere applicate restrizioni all'acquisto di questo prodotto e potremmo avere bisogno di richiedere ulteriore documentazione all'utente.
This Thermo Scientific brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 1003-66-3
Formula molecolare C6H5DO
Molecular Weight (g/mol) 95.12
Numero MDL MFCD01075468
InChI Key ISWSIDIOOBJBQZ-DYCDLGHISA-N
Sinonimo phenol-d, phenol-d1, o-2h phenol, phenol-od, 2 h oxy benzene
PubChem CID 12205409
IUPAC Name deuteriooxybenzene
SMILES [2H]OC1=CC=CC=C1
Specifica
Materiale o nome chimico Phenol-d1
Nota nome Isotopic
Densità 1.082
Sensibilità Air and Light
Quantità 5 g
Punto di fusione 40°C to 42°C
Punti di ebollizione 182°C
Numero UN UN1671
Peso formulazione 95.12
Percent Purity 95%