Learn More
Phenol Detached Crystals, Certified AR, for Analysis, meets analytical specification of Ph.Eur., BP, Fisher Chemical™
Codice prodotto. 10569380 Sfoglia Tutto Fisher Chemical Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
500 g
1 kg
2 kg
Dimensione della confezione:
1kg
2kg
500g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
10569380 1 kg 1kg
10734381 500 g 500g
10345810 2 kg 2kg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Product Code. 10569380 Supplier Fisher Chemical Supplier No. P/2360/60
Spotlight Offers
Usa il codice promozionale 28036
View all promotions
 Articolo soggetto a restrizioni
Richiesta di formato massivo o personalizzato
Attualmente non disponibile: Non abbiamo informazioni su quando questo prodotto sarà disponibile.
View alternative products
C6H6O, CAS Number-108-95-2, oxybenzene, hydroxybenzene, carbolic acid, phenyl hydroxide, monophenol, phenyl hydrate, phenic acid, phenylic acid, phenylic alcohol, benzenol, 1kg, 182 deg.C, CHEBI:15882, Colorless to White, 94.11g/mol, ISWSIDIOOBJBQZ-UHFFFAOYSA-N, 39 deg.C, 2143, 94.113 | CAS: 108-95-2 | C6H6O | 94.11 g/mol
C6H6O, CAS Number-108-95-2, oxybenzene, hydroxybenzene, carbolic acid, phenyl hydroxide, monophenol, phenyl hydrate, phenic acid, phenylic acid, phenylic alcohol, benzenol, 1kg, 182 deg.C, CHEBI:15882, Colorless to White, 94.11g/mol, ISWSIDIOOBJBQZ-UHFFFAOYSA-N, 39 deg.C, 2143, 94.113
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemical Identifiers
CAS 108-95-2
Formula molecolare C6H6O
Molecular Weight (g/mol) 94.11
Numero MDL MFCD00002143
InChI Key ISWSIDIOOBJBQZ-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo carbolic acid, hydroxybenzene, phenic acid, phenylic acid, oxybenzene, benzenol, phenyl hydrate, monophenol, phenyl hydroxide, phenylic alcohol
PubChem CID 996
ChEBI CHEBI:15882
IUPAC Name phenol
SMILES OC1=CC=CC=C1
Specifications
Materiale o nome chimico Phenol Detached Crystals
Punto di fusione 39°C
Colore Colorless to White
pH 6
Punti di ebollizione 182°C
Imballaggio Plastic powder jar
Quantità 1 kg
Viscosità 3.437 mPaS (50°C)
Peso formulazione 94.11g/mol
Pressione del vapore 0.4mbar at 20°C
Forma fisica Crystalline Solid
Show More Show Less
compliance-icons compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Product Identifier
  • Phenol
Signal Word
  • Pericolo
Hazard Category
  • Tossicità acuta Categoria 3
  • Corrosione/irritazione della pelle Categoria 1B
  • Lesione oculare grave/irritazione oculare Categoria 1
  • Mutagenicità di cellule germinali Categoria 2
  • Tossicità specifica per organi bersaglio (esposizione ripetuta) Categoria 2
  • PERICOLO A LUNGO TERMINE PER L'AMBIENTE ACQUATICO Cronico 2
Hazard Statement
  • H301-Tossico se ingerito.
  • H311-Tossico per contatto con la pelle.
  • H314-Provoca gravi ustioni cutanee e gravi lesioni oculari.
  • H331-Tossico se inalato.
  • H341-Sospettato di provocare alterazioni genetiche.
  • H373-Può provocare danni agli organi.
  • H411-Tossico per gli organismi acquatici con effetti di lunga durata.
Precautionary Statement
  • P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
  • P301+P330+P331-IN CASO DI INGESTIONE: sciacquare la bocca. NON provocare il vomito.
  • P302+P352-IN CASO DI CONTATTO CON LA PELLE: lavare abbondantemente con acqua/.
  • P304+P340-IN CASO DI INALAZIONE: trasportare l'infortunato all'aria aperta e mantenerlo a riposo in posizione che favorisca la respirazione.