Learn More
Phenol, Honeywell Fluka™
BIOPHARMA
Codice prodotto. 15954888 Sfoglia Tutto Honeywell Fluka Prodotti
Click to view available options
Quantità:
500 g
1 kg
Dimensione della confezione:
1kg
500g
Codice prodotto. 15954888
Marca: Honeywell Fluka 33517H1KG
Richiesta di formato massivo o personalizzato
Puriss. p.a., ACS reagent, reag. Ph. Eur., 99.0-100.5%
  • Leading the Industry For Over 65 Years
  • Honeywell ora offre in tutto il mondo i reagenti inorganici di qualità superiore Fluka™ – garanzia di uniformità, purezza e precisione
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 108-95-2
Formula molecolare C6H6O
Molecular Weight (g/mol) 94.11
InChI Key ISWSIDIOOBJBQZ-UHFFFAOYSA-N
PubChem CID 996
ChEBI CHEBI:15882
IUPAC Name phenol
SMILES OC1=CC=CC=C1
Specifica
Acidità Complying
Punto d'infiammabilità 79 °C
Imballaggio Plastic Bottle
Quantità 1 kg
Percent Purity 99.5 to 100.5%
Grado Reagent Pharmacopeia Organics
compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Identificativo prodotto
  • phenol
Avvertenza
  • Pericolo
Categoria di pericolo
  • Tossicità acuta Categoria 3
  • Mutagenicità di cellule germinali Categoria 2
  • Corrosione/irritazione della pelle Categoria 1A
  • Tossicità specifica per organi bersaglio (esposizione ripetuta) Categoria 2
Indicazioni di pericolo
  • H301-Tossico se ingerito.
  • H311-Tossico per contatto con la pelle.
  • H314-Provoca gravi ustioni cutanee e gravi lesioni oculari.
  • H331-Tossico se inalato.
  • H341-Sospettato di provocare alterazioni genetiche.
  • H373-Può provocare danni agli organi.
Consigli di prudenza
  • P260-Non respirare la polvere/i fumi/i gas/la nebbia/i vapori/gli aerosol.
  • P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
  • P284-¢Quando la ventilazione del locale è insufficiente! indossare un apparecchio di protezione respiratoria.
  • P301+P330+P331-IN CASO DI INGESTIONE: sciacquare la bocca. NON provocare il vomito.
  • P302+P352-IN CASO DI CONTATTO CON LA PELLE: lavare abbondantemente con acqua/.
  • P304+P340-IN CASO DI INALAZIONE: trasportare l'infortunato all'aria aperta e mantenerlo a riposo in posizione che favorisca la respirazione.
  • P305+P351+P338-IN CASO DI CONTATTO CON GLI OCCHI: sciacquare accuratamente per parecchi minuti. Togliere le eventuali lenti a contatto se è agevole farlo. Continuare a sciacquare.
  • P308+P313-IN CASO di esposizione o di possibile esposizione, consultare un medico.
Informazioni supplementari
  • MIXTURE LIST-Contiene: phenol