Learn More
Phenol Liquified 80% (w/w) In Water, Certified AR, for Analysis, Fisher Chemical™
Codice prodotto. 10181430 Sfoglia Tutto Fisher Chemical Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
2.5 L
Imballaggio:
Plastic Coated Glass bottle
Dimensione della confezione:
2.50L
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Imballaggio Dimensione della confezione
10181430 2.5 L Plastic Coated Glass bottle 2.50L
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Codice prodotto. 10181430 Fornitore Fisher Chemical N. del fornitore P/2316/PB17
Black Friday Starts Here
Usa il codice promozionale 27984
Afficher toutes les promotions
 Articolo soggetto a restrizioni
In stock
Ajouter au panier
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
C6H6O, CAS Number-108-95-2, benzenol, carbolic acid, hydroxybenzene, monophenol, oxybenzene, phenic acid, phenyl hydrate, phenyl hydroxide, phenylic acid, phenylic alcohol, 2.5L, CHEBI:15882, Red, 94.0414g/mol, ISWSIDIOOBJBQZ-UHFFFAOYSA-N, 40.5 deg.C, 2143, 94.113, Plastic Coated Glass bottle
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifications
CAS 108-95-2
Punto di fusione 40.5°C
Colore Clear colorless mobile liquid
Imballaggio Plastic Coated Glass bottle
Formula molecolare C6H6O
Numero MDL MFCD00002143
Quantità 2.5 L
Sinonimo carbolic acid, hydroxybenzene, phenic acid, phenylic acid, oxybenzene, benzenol, phenyl hydrate, monophenol, phenyl hydroxide, phenylic alcohol
InChI Key ISWSIDIOOBJBQZ-UHFFFAOYSA-N
SMILES OC1=CC=CC=C1
IUPAC Name phenol
Molecular Weight (g/mol) 94.11
PubChem CID 996
Densità vapore 3.2
ChEBI CHEBI:15882
Peso formulazione 94.0414g/mol
Pressione del vapore 1mmHg 40
Forma fisica Liquid
Show More Show Less
compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Product Identifier
  • Phenol liquified
Signal Word
  • Pericolo
Hazard Category
  • Tossicità acuta Categoria 3
  • Lesione oculare grave/irritazione oculare Categoria 1
  • Mutagenicità di cellule germinali Categoria 2
  • Corrosione/irritazione della pelle Categoria 1B
  • Tossicità specifica per organi bersaglio (esposizione ripetuta) Categoria 2
Hazard Statement
  • H318-Provoca gravi lesioni oculari.
  • H314-Provoca gravi ustioni cutanee e gravi lesioni oculari.
  • H341-Sospettato di provocare alterazioni genetiche.
  • H373-Può provocare danni agli organi.
  • H311-Tossico per contatto con la pelle.
  • H331-Tossico se inalato.
  • H301-Tossico se ingerito.
Precautionary Statement
  • P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
  • P301+P330+P331-IN CASO DI INGESTIONE: sciacquare la bocca. NON provocare il vomito.
  • P303+P361+P353-IN CASO DI CONTATTO CON LA PELLE (o con i capelli): togliere immediatamente tutti gli indumenti contaminati. Sciacquare la pelle/fare una doccia.
  • P304+P340-IN CASO DI INALAZIONE: trasportare l'infortunato all'aria aperta e mantenerlo a riposo in posizione che favorisca la respirazione.