missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Phenol-OD, CDN

Codice prodotto. 30315108
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
1 g
5 g
Dimensione della confezione:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità unitSize
30315108 5 g 5g
30319293 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Consulta la politica di reso
Normativo: Possono essere applicate restrizioni all'acquisto di questo prodotto e potremmo avere bisogno di richiedere ulteriore documentazione all'utente.
Codice prodotto. 30315108 Fornitore CDN N. del fornitore CDND10585G

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Consulta la politica di reso
Normativo: Possono essere applicate restrizioni all'acquisto di questo prodotto e potremmo avere bisogno di richiedere ulteriore documentazione all'utente.

Discover 4000+ high-quality deuterated compounds, shipping directly from stock for speed. We offer many unique API’s, including active pharmaceutical ingredients, nitrosoamines, amino acids, steroids, gases, pesticides, and fatty acids.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Specifica

Materiale o nome chimico Phenol-OD
CAS 1003-66-3
Formula molecolare C6 D H5 O
Quantità 5 g
Sinonimo Phenol-d (6 CI, 7 CI, 8 CI, 9 CI, ACI), Phenol-d, Phenol-O-d, Phenol-O-D, Phenol-OD, (Hydroxy-d)benzene
InChI Formula InChI=1 S/C6H6O/c7-6-4-2-1-3-5-6/h1-5,7 H/i/hD
SMILES [2 H]Oc1ccccc1
IUPAC Name deuteriooxybenzene
Molecular Weight (g/mol) 95.117
Peso formulazione 95.048 g/mol
Percent Purity 98 atom % D, min 98% Chemical Purity
Vedi altri risultati Mostra meno risultati
Titolo del prodotto
Selezionare un problema

Facendo clic su Invia, l'utente riconosce che potrebbe essere contattato da Fisher Scientific in merito al feedback fornito in questo modulo. Non condivideremo le vostre informazioni per altri scopi. Tutte le informazioni di contatto fornite saranno conservate in conformità con la nostra Politica sulla privacy. Informativa sulla privacy.