Learn More
Phenol-OD, TRC
Codice prodotto. 30412399
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
100 mg
Dimensione della confezione:
100mg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
30412399 100 mg 100mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Codice prodotto. 30412399 Fornitore Toronto Research Chemicals N. del fornitore TRCP318021100MG
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 11-12-2026
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Materiale o nome chimico Phenol-OD
CAS 1003-66-3
Formula molecolare C6 D H5 O
Quantità 100 mg
Sinonimo Phenol-d (6CI','7CI','8CI','9CI','ACI), Phenol-d, Phenol-O-d, Phenol-O-D, Phenol-OD, (Hydroxy-d)benzene
InChI Formula InChI=1S/C6H6O/c7-6-4-2-1-3-5-6/h1-5,7H/i/hD
SMILES [2H]Oc1ccccc1
IUPAC Name deuteriooxybenzene
Molecular Weight (g/mol) 95.117
Peso formulazione 95.048