missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Phenol-OD, TRC

Codice prodotto. 30425849
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
50 mg
Dimensione della confezione:
50mg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
30425849 50 mg 50mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Consulta la politica di reso
Codice prodotto. 30425849 Fornitore Toronto Research Chemicals N. del fornitore TRCP31802150MG
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 11-12-2026
Aggiungi al carrello
Aggiungi al carrello

missing translation for 'validMainframeMsg'

Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Consulta la politica di reso

High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Specifica

Materiale o nome chimico Phenol-OD
CAS 1003-66-3
Formula molecolare C6 D H5 O
Quantità 50 mg
Sinonimo Phenol-d (6CI','7CI','8CI','9CI','ACI), Phenol-d, Phenol-O-d, Phenol-O-D, Phenol-OD, (Hydroxy-d)benzene
InChI Formula InChI=1S/C6H6O/c7-6-4-2-1-3-5-6/h1-5,7H/i/hD
SMILES [2H]Oc1ccccc1
IUPAC Name deuteriooxybenzene
Molecular Weight (g/mol) 95.117
Peso formulazione 95.048
Titolo del prodotto
Selezionare un problema

Facendo clic su Invia, l'utente riconosce che potrebbe essere contattato da Fisher Scientific in merito al feedback fornito in questo modulo. Non condivideremo le vostre informazioni per altri scopi. Tutte le informazioni di contatto fornite saranno conservate in conformità con la nostra Politica sulla privacy. Informativa sulla privacy.