Learn More
Thermo Scientific Chemicals Phenol Red
Codice prodotto. 11470307
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
10 g
50 g
250 g
Dimensione della confezione:
10g
250g
50g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
11470307 10 g 10g
11480307 50 g 50g
11490307 250 g 250g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Codice prodotto. 11470307 Fornitore Thermo Scientific Chemicals N. del fornitore B21710.09
 Articolo soggetto a restrizioni
In stock
Aggiungi al carrello
Edge
CAS: 143-74-8 | C19H14O5S | 354.38 g/mol
Phenol red is used as a non absorbed marker in gravimetric method. It is a pH indicator used in cell biology laboratories and in home swimming pool test kits. It is used to check the kidney function based on the excreted phenol red by colorimetric method.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Applications
Phenol red is used as a non absorbed marker in gravimetric method. It is a pH indicator used in cell biology laboratories and in home swimming pool test kits. It is used to check the kidney function based on the excreted phenol red by colorimetric method.
Solubility
Soluble in water, ethanol and methanol. Insoluble in chloroform.
Notes
Incompatible with strong oxidizing agents.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 143-74-8
Formula molecolare C19H14O5S
Molecular Weight (g/mol) 354.38
Numero MDL MFCD00003552
InChI Key BELBBZDIHDAJOR-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo phenol red, phenolsulfonphthalein, fenolipuna, sulfonphthal, sulphental, sulphonthal, phenolsulphonphthalein, psp indicator, phenolsulfonephthalein, unii-i6g9y0j1oj
PubChem CID 4766
ChEBI CHEBI:31991
SMILES OC1=CC=C(C=C1)C1(OS(=O)(=O)C2=CC=CC=C12)C1=CC=C(O)C=C1
Specifica
Materiale o nome chimico Phenol Red
Punti di ebollizione >300°C
Odore Odorless
Quantità 10 g
Beilstein 326470
Indice di Merck 14,7247
Informazioni di solubilità Soluble in water,ethanol and methanol. Insoluble in chloroform.
IUPAC Name 4-[3-(4-hydroxyphenyl)-1,1-dioxo-2,1$l^{6}-benzoxathiol-3-yl]phenol
Peso formulazione 354.38
compliance-icons
Identificativo prodotto
  • Phenol red
Avvertenza
  • Attenzione
Categoria di pericolo
  • Lesione oculare grave/irritazione oculare Categoria 2
  • Corrosione/irritazione della pelle Categoria 2
  • Tossicità specifica per organi bersaglio (esposizione singola) Categoria 3
Indicazioni di pericolo
  • H315-Provoca irritazione cutanea.
  • H319-Provoca grave irritazione oculare.
  • H335-Può irritare le vie respiratorie.
Consigli di prudenza
  • P261-Evitare di respirare la polvere/i fumi/i gas/la nebbia/i vapori/gli aerosol.
  • P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
  • P302+P352-IN CASO DI CONTATTO CON LA PELLE: lavare abbondantemente con acqua/.
  • P305+P351+P338-IN CASO DI CONTATTO CON GLI OCCHI: sciacquare accuratamente per parecchi minuti. Togliere le eventuali lenti a contatto se è agevole farlo. Continuare a sciacquare.
Informazioni supplementari
  • MIXTURE LIST-Contain: Phenolsulfonphthalein