Learn More
Phenol Red (>90%), TRC
Codice prodotto. 30416797
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
100 g
Dimensione della confezione:
100g
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
30416797 100 g 100g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Codice prodotto. 30416797 Fornitore Toronto Research Chemicals N. del fornitore TRCP295310100G
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 02-12-2026
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Materiale o nome chimico Phenol red
CAS 143-74-8
Formula molecolare C19 H14 O5 S
Quantità 100 g
Sinonimo Phenolsulfonphthalein, 3,3-bis(4-hydroxyphenyl)-3H-2,1-benzoxathiole 1,1-dioxide, PSP
InChI Formula InChI=1S/C19H14O5S/c20-15-9-5-13(6-10-15)19(14-7-11-16(21)12-8-14)17-3-1-2-4-18(17)25(22,23)24-19/h1-12,20-21H
SMILES Oc1ccc(cc1)C2(OS(=O)(=O)c3ccccc23)c4ccc(O)cc4
IUPAC Name 4-[3-(4-hydroxyphenyl)-1,1-dioxo-2,1λ^{6}-benzoxathiol-3-yl]phenol
Molecular Weight (g/mol) 354.38
Peso formulazione 354.0562