Learn More
Phenol Red (>90%), TRC
Specifica
Specifica
| Materiale o nome chimico | Phenol red |
| CAS | 143-74-8 |
| Formula molecolare | C19 H14 O5 S |
| Quantità | 25 g |
| Sinonimo | Phenolsulfonphthalein, 3,3-bis(4-hydroxyphenyl)-3H-2,1-benzoxathiole 1,1-dioxide, PSP |
| InChI Formula | InChI=1S/C19H14O5S/c20-15-9-5-13(6-10-15)19(14-7-11-16(21)12-8-14)17-3-1-2-4-18(17)25(22,23)24-19/h1-12,20-21H |
| SMILES | Oc1ccc(cc1)C2(OS(=O)(=O)c3ccccc23)c4ccc(O)cc4 |
| IUPAC Name | 4-[3-(4-hydroxyphenyl)-1,1-dioxo-2,1λ^{6}-benzoxathiol-3-yl]phenol |
| Molecular Weight (g/mol) | 354.38 |
| Peso formulazione | 354.0562 |