Learn More
Phenol Red Indicator, 0.5% (w/v), Ricca Chemical
Codice prodotto. 31749488
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
500 mL
Imballaggio:
Natural Poly Bottle
Dimensione della confezione:
500mL
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Imballaggio Dimensione della confezione
31749488 500 mL Natural Poly Bottle 500mL
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Codice prodotto. 31749488 Fornitore Ricca Chemical Company N. del fornitore R5724500500A
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 28-12-2026
Specifica
Materiale o nome chimico Phenol Red Indicator
CAS 34487-61-1, 7732-18-5
CAS min. % 98.0, 0.49
CAS max % 100.0, 0.51
Imballaggio Natural Poly Bottle
Formula molecolare C19H13NaO5S
Colore Orange/Red
pH 6 to 7.3
Quantità 500 mL
InChI Key HKHYOKBQJILTEI-UHFFFAOYSA-M
Forma fisica Liquid
SMILES C1=CC=C2C(=C1)C(OS2(=O)=O)(C3=CC=C(C=C3)O)C4=CC=C(C=C4)[O-].[Na+]
IUPAC Name sodium;4-[3-(4-hydroxyphenyl)-1,1-dioxo-2,1$l^{6}-benzoxathiol-3-yl]phenolate
Molecular Weight (g/mol) Mixture
PubChem CID 23686673
Percent Purity 0.5% W/V
Grado Indicator
Concentration or Composition (by Analyte or Components) 0.5% (w/v) Aqueous Solution