Learn More
Thermo Scientific Chemicals Phenol Red, pure, indicator
Codice prodotto. 10665202 Sfoglia Tutto Thermo Scientific Chemicals Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
5 g
25 g
100 g
Imballaggio:
Glass bottle
Dimensione della confezione:
100g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Imballaggio Dimensione della confezione
10665202 25 g Glass bottle 25g
10791745 5 g Glass bottle 5g
10689833 100 g Glass bottle 100g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Codice prodotto. 10665202 Fornitore Thermo Scientific Chemicals N. del fornitore 151430250
 Articolo soggetto a restrizioni
In stock
Add to basket
CAS: 143-74-8 | C19H14O5S | 354.38 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Indicator
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemical Identifiers
CAS 143-74-8
Formula molecolare C19H14O5S
Molecular Weight (g/mol) 354.38
Numero MDL MFCD00003552
InChI Key BELBBZDIHDAJOR-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo Phenolsulfonephthalein
PubChem CID 4766
ChEBI CHEBI:31991
SMILES OC1=CC=C(C=C1)C1(OS(=O)(=O)C2=CC=CC=C12)C1=CC=C(O)C=C1
Specifications
Materiale o nome chimico Phenol Red
Punto di fusione >300.0°C
Spettro a infrarossi Authentic
Imballaggio Glass bottle
Estinzione specifica 1700 (558nm, in buffer) (E (1% min./1cm))
Intervallo di transizione visivo from pH 6.8 (yellow) to pH 8.2 (red)
Beilstein 19, 91
Indice di Merck 15, 7360
Colore Beige/Brown to Gray
Informazioni di solubilità Solubility in water: 0.77g/L. Other solubilities: soluble in ethanol
Quantità 25 g
Forma fisica Crystalline Powder, Crystals, Flakes and/or Chunks
IUPAC Name 3,3-bis(4-hydroxyphenyl)-3H-2,1λ⁶-benzoxathiole-1,1-dione
Peso formulazione 354.38
Grado Pure
Show More Show Less
compliance-icons
Product Identifier
  • Phenol Red
Signal Word
  • Attenzione
Hazard Category
  • Corrosione/irritazione della pelle Categoria 2
  • Lesione oculare grave/irritazione oculare Categoria 2
  • Tossicità specifica per organi bersaglio (esposizione singola) Categoria 3
Hazard Statement
  • H315-Provoca irritazione cutanea.
  • H319-Provoca grave irritazione oculare.
  • H335-Può irritare le vie respiratorie.
Precautionary Statement
  • P261-Evitare di respirare la polvere/i fumi/i gas/la nebbia/i vapori/gli aerosol.
  • P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
  • P302+P352-IN CASO DI CONTATTO CON LA PELLE: lavare abbondantemente con acqua/e sapone.