Learn More
Thermo Scientific Chemicals Phenol Red, pure, indicator
Sfoglia Tutto Thermo Scientific Chemicals ProdottiDescrizione
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Specifica
Specifica
| Materiale o nome chimico | Phenol Red |
| Punto di fusione | >300.0°C |
| Spettro a infrarossi | Authentic |
| Imballaggio | Glass bottle |
| Estinzione specifica | 1700 (558nm, in buffer) (E (1% min./1cm)) |
| Intervallo di transizione visivo | from pH 6.8 (yellow) to pH 8.2 (red) |
| Beilstein | 19, 91 |
| Indice di Merck | 15, 7360 |
| Colore | Beige/Brown to Gray |
| Informazioni di solubilità | Solubility in water: 0.77g/L. Other solubilities: soluble in ethanol |
| Vedi altri risultati |
Sicurezza e movimentazione
- Phenol Red
- Attenzione
- Lesione oculare grave/irritazione oculare Categoria 2
- Corrosione/irritazione della pelle Categoria 2
- Tossicità specifica per organi bersaglio (esposizione singola) Categoria 3
- H315-Provoca irritazione cutanea.
- H319-Provoca grave irritazione oculare.
- H335-Può irritare le vie respiratorie.
- P261-Evitare di respirare la polvere/i fumi/i gas/la nebbia/i vapori/gli aerosol.
- P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
- P302+P352-IN CASO DI CONTATTO CON LA PELLE: lavare abbondantemente con acqua/.
- P305+P351+P338-IN CASO DI CONTATTO CON GLI OCCHI: sciacquare accuratamente per parecchi minuti. Togliere le eventuali lenti a contatto se è agevole farlo. Continuare a sciacquare.
- MIXTURE LIST-Contain: Phenolsulfonphthalein