Learn More
Phenol Red Indicator, ACS Reagent, Solstice
Codice prodotto. 15663830
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
10 g
25 g
100 g
Imballaggio:
Glass Bottle
Dimensione della confezione:
100g
10g
25g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Imballaggio Dimensione della confezione
15663830 25 g Glass Bottle 25g
15653830 10 g Glass Bottle 10g
15643830 100 g Glass Bottle 100g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Codice prodotto. 15663830 Fornitore Honeywell-Fluka N. del fornitore 3266125G
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    98.00€
    83.80€ / 25g
    Risparmia 14.20€
    14% Sconto
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 22-04-2027
Aggiungi al carrello
Indicator, ACS reagent
  • Leading the Industry For Over 65 Years
  • Honeywell ora offre in tutto il mondo i reagenti inorganici di qualità superiore Fluka™ – garanzia di uniformità, purezza e precisione
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 143-74-8
Formula molecolare C19H14O5S
Molecular Weight (g/mol) 354.38
Numero MDL MFCD00003552
InChI Key BELBBZDIHDAJOR-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo Phenolsulfonphthalein
PubChem CID 4766
ChEBI CHEBI:31991
IUPAC Name 4-[3-(4-hydroxyphenyl)-1,1-dioxo-2,1$l^{6}-benzoxathiol-3-yl]phenol
SMILES OC1=CC=C(C=C1)C1(OS(=O)(=O)C2=CC=CC=C12)C1=CC=C(O)C=C1
Specifica
Materiale o nome chimico Phenol Red
Imballaggio Glass Bottle
Intervallo di transizione visivo 6.8 to 8.2 (yellow to red)
Numero UN NONH for all modes of transport
Beilstein 326470
Colore Red
Quantità 25 g
Forma fisica Powder
Peso formulazione 354.38g/mol
Grado Reagente ACS