Learn More
Phenol Red, Pure, Solution 0.02% In Water, Indicator Grade, Fisher Chemical
Codice prodotto. 10191620 Sfoglia Tutto Fisher Chemical Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
500 mL
Dimensione della confezione:
500mL
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
10191620 500 mL 500mL
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Codice prodotto. 10191620 Fornitore Fisher Chemical N. del fornitore P/2420L/08
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Visualizzare prodotti alternativi
Specifica
CAS 34487-61-1
Formula molecolare C19H13NaO5S
Numero MDL 3552
InChI Key HKHYOKBQJILTEI-UHFFFAOYSA-M
SMILES C1=CC=C2C(=C1)C(OS2(=O)=O)(C3=CC=C(C=C3)O)C4=CC=C(C=C4)[O-].[Na+]
IUPAC Name sodium;4-[3-(4-hydroxyphenyl)-1,1-dioxo-2,1$l^{6}-benzoxathiol-3-yl]phenolate
Molecular Weight (g/mol) 376.358
PubChem CID 23686673
Imballaggio Amber glass bottle
Colore Red
Quantità 500 mL
Forma fisica Liquid
compliance-icons
Identificativo prodotto
  • Phenol Red
Avvertenza
  • Attenzione
Categoria di pericolo
  • Liquido infiammabile Categoria 3
Indicazioni di pericolo
  • H226-Liquido e vapori infiammabili.
Consigli di prudenza
  • P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
  • P210-Tenere lontano da fonti di calore, superfici riscaldate, scintille, fiamme e altre fonti di innesco. Vietato fumare.
  • P240-Mettere a terra/massa il contenitore e il dispositivo ricevente.
Informazioni supplementari
  • MIXTURE LIST-Contain: Ethyl alcohol, Phenol, 4, 4'-(3H-2, 1-benzoxathiol-3- ylidene)bis-, S, S-dioxide, monosodium salt 34