Learn More
Phenol Red sodium salt, 0.02% w/v aq. soln.
Codice prodotto. 11410161
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
100 mL
500 mL
6 x 100 mL
Dimensione della confezione:
100mL
500mL
600mL
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
11410161 500 mL 500mL
11308977 100 mL 100mL
11318977 6 x 100 mL 600mL
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Codice prodotto. 11410161 Fornitore Thermo Scientific Alfa Aesar N. del fornitore 038702.AP
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 26-11-2026
Aggiungi al carrello
CAS: 34487-61-1 | C19H13NaO5S | 376.358 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 34487-61-1
Formula molecolare C19H13NaO5S
Molecular Weight (g/mol) 376.358
Numero MDL MFCD00066901
InChI Key HKHYOKBQJILTEI-UHFFFAOYSA-M
PubChem CID 23686673
IUPAC Name sodium;4-[3-(4-hydroxyphenyl)-1,1-dioxo-2,1$l^{6}-benzoxathiol-3-yl]phenolate
SMILES C1=CC=C2C(=C1)C(OS2(=O)=O)(C3=CC=C(C=C3)O)C4=CC=C(C=C4)[O-].[Na+]
Specifica
Materiale o nome chimico Phenol Red sodium salt
Concentrazione 0.02% w/v aq. soln.
Densità 0.972 g/mL
Quantità 500 mL
Forma fisica Liquid
Peso formulazione 376.37