Learn More
MedChemExpress Phenol Red sodium salt
Codice prodotto. 16463816
Encompass_Preferred
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
5 g
250 g
Dimensione della confezione:
25g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
16463816 250 g 25g
16411168 5 g -
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Codice prodotto. 16463816 Fornitore MedChemExpress N. del fornitore HYD0169A
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 30-11-2026
MedChemExpress Phenol red (Phenolsulfonephthalein) sodium salt is a pH indicator dye, relying on a distinct color change from pink to yellow in case of a positive reaction .
Specifica
Content And Storage 4°C, sealed storage, away from moisture and light ∣ In solvent : -80°C, 6 months ∣ -20°C, 1 month (sealed storage, away from moisture and light)
Product Type Dye Reagents
Quantità 250 g
Shipping Condition Room temperature
Sinonimo Phenolsulfonephthalein sodium salt
CAS 34487-61-1
Peso molecolare 376.36 g/mol
Solubilità DMSO : 5 mg/mL (13.29 mM; Need ultrasonic) ∣ H2O : < 0.1 mg/mL (insoluble)
Bersaglio HBV