Learn More
Thermo Scientific Chemicals Phenol Red sodium salt, ACS
Codice prodotto. 11387148
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
5 g
25 g
Dimensione della confezione:
25g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
11387148 5 g 5g
11377148 25 g 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Codice prodotto. 11387148 Fornitore Thermo Scientific Chemicals N. del fornitore 015987.06
 Articolo soggetto a restrizioni
In stock
Aggiungi al carrello
pH indicator | CAS: 34487-61-1 | C19H13NaO5S | 376.358 g/mol
Phenol red sodium salt is a pH indicator commonly used in cell culture for monitoring pH changes. It is used in the pH ranges between 6.8 and 8.2. It is involved in the studies of gastrointestinal and other systems. It can be used to check hydrogen peroxide in supernatants from cultured macrophages in multiwell plates. Further, it is used as a diagnostic aid for determination of renal function.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 34487-61-1
Formula molecolare C19H13NaO5S
Molecular Weight (g/mol) 376.358
Numero MDL MFCD00066901
InChI Key HKHYOKBQJILTEI-UHFFFAOYSA-M
PubChem CID 23686673
IUPAC Name sodium;4-[3-(4-hydroxyphenyl)-1,1-dioxo-2,1$l^{6}-benzoxathiol-3-yl]phenolate
SMILES C1=CC=C2C(=C1)C(OS2(=O)=O)(C3=CC=C(C=C3)O)C4=CC=C(C=C4)[O-].[Na+]
Specifica
Materiale o nome chimico Phenol Red sodium salt
Punto di fusione 285°C (decomposition)
Beilstein 6260026
Indice di Merck 14,7247
Informazioni di solubilità Soluble in water,alcohol,aqueous alkali hydroxides and carbonates.
Quantità 5 g
Forma fisica Crystalline
Peso formulazione 376.37
Grado ACS
compliance-icons
Identificativo prodotto
  • Phenol Red sodium salt
Avvertenza
  • Attenzione
Categoria di pericolo
  • Lesione oculare grave/irritazione oculare Categoria 2
  • Corrosione/irritazione della pelle Categoria 2
  • Tossicità specifica per organi bersaglio (esposizione singola) Categoria 3
Indicazioni di pericolo
  • H315-Provoca irritazione cutanea.
  • H319-Provoca grave irritazione oculare.
  • H335-Può irritare le vie respiratorie.
Consigli di prudenza
  • P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
  • P302+P352-IN CASO DI CONTATTO CON LA PELLE: lavare abbondantemente con acqua/.
  • P305+P351+P338-IN CASO DI CONTATTO CON GLI OCCHI: sciacquare accuratamente per parecchi minuti. Togliere le eventuali lenti a contatto se è agevole farlo. Continuare a sciacquare.
  • P362-Togliere gli indumenti contaminati.
Informazioni supplementari
  • MIXTURE LIST-Contain: Phenol Red sodium salt