Learn More
Thermo Scientific Chemicals Phenol, ultrapure, 99%, unstab.
Codice prodotto. 15466149
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
100 g
500 g
Dimensione della confezione:
100g
500g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
15466149 500 g 500g
15456149 100 g 100g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Codice prodotto. 15466149 Fornitore Thermo Scientific Chemicals N. del fornitore J64011.36
 Articolo soggetto a restrizioni
In stock
Aggiungi al carrello
CAS: 108-95-2 | C6H6O | 94.11 g/mol
Phenol can be used for a wide variety of molecular biology applications, including nucleic acid extractions using standard phenol-chloroform protocols. Epidermal strips from the abaxial side of leaves of Commelina communis were stirred in phenol in a procedure to separate the monosaccharides from the epidermis.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Applications
Phenol can be used for a wide variety of molecular biology applications, including nucleic acid extractions using standard phenol-chloroform protocols. Epidermal strips from the abaxial side of leaves of Commelina communis were stirred in phenol in a procedure to separate the monosaccharides from the epidermis.
Solubility
Soluble in water (82 g/L at 20°C).
Notes
Air sensitive. Incompatible with oxidizing agents and heat.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemical Identifiers
CAS 108-95-2
Formula molecolare C6H6O
Molecular Weight (g/mol) 94.11
Numero MDL MFCD00002143
InChI Key ISWSIDIOOBJBQZ-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo carbolic acid, hydroxybenzene, phenic acid, phenylic acid, oxybenzene, benzenol, phenyl hydrate, monophenol, phenyl hydroxide, phenylic alcohol
PubChem CID 996
ChEBI CHEBI:15882
IUPAC Name phenol
SMILES OC1=CC=CC=C1
Specifications
Materiale o nome chimico Phenol
Nota nome unstabilized
Punto di fusione 40°C to 43°C
Colore White
Densità 1.071
Punti di ebollizione 181°C
Punto d'infiammabilità 79°C (175°F)
Note sul grado di purezza Ultrapure
Odore Sweet
Quantità 500 g
Numero UN UN1671
Beilstein 969616
Sensibilità Air Sensitive
Indice di Merck 14,7241
Informazioni di solubilità Soluble in water (82g/L at 20°C).
Peso formulazione 94.11
Percent Purity 99%
Forma fisica Crystalline
Show More Show Less
compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Product Identifier
  • Phenol, ultrapure
Signal Word
  • Pericolo
Hazard Category
  • Tossicità acuta Categoria 3
  • Lesione oculare grave/irritazione oculare Categoria 1
  • Mutagenicità di cellule germinali Categoria 2
  • Corrosione/irritazione della pelle Categoria 1B
  • Tossicità specifica per organi bersaglio (esposizione ripetuta) Categoria 2
Hazard Statement
  • H301-Tossico se ingerito.
  • H311-Tossico per contatto con la pelle.
  • H314-Provoca gravi ustioni cutanee e gravi lesioni oculari.
  • H318-Provoca gravi lesioni oculari.
  • H331-Tossico se inalato.
  • H341-Sospettato di provocare alterazioni genetiche.
  • H373-Può provocare danni agli organi.
Precautionary Statement
  • P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
  • P301+P330+P331-IN CASO DI INGESTIONE: sciacquare la bocca. NON provocare il vomito.
  • P303+P361+P353-IN CASO DI CONTATTO CON LA PELLE (o con i capelli): togliere immediatamente tutti gli indumenti contaminati. Sciacquare la pelle/fare una doccia.
  • P304+P340-IN CASO DI INALAZIONE: trasportare l'infortunato all'aria aperta e mantenerlo a riposo in posizione che favorisca la respirazione.
  • P305+P351+P338-IN CASO DI CONTATTO CON GLI OCCHI: sciacquare accuratamente per parecchi minuti. Togliere le eventuali lenti a contatto se è agevole farlo. Continuare a sciacquare.
  • P310-Contattare immediatamente un CENTRO ANTIVELENI/un medico .
Supplemental information
  • MIXTURE LIST-Contain: Phenol