Learn More
Thermo Scientific Chemicals Phenol water saturated sol., for molecular biology, DNAse, RNAse, Protease free, stab., free of oxides
Codice prodotto. 10458872 Sfoglia Tutto Thermo Scientific Chemicals Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
500 mL
Dimensione della confezione:
500mL
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
10458872 500 mL 500mL
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Codice prodotto. 10458872 Fornitore Thermo Scientific Chemicals N. del fornitore 327105000
 Articolo soggetto a restrizioni
In stock
Aggiungi al carrello
Phenol/TRIS , CAS # 96210-45-6, is a molecular biology solvent system that can be used for the isolation of DNA. | CAS: 108-95-2 | C6H6O | 94.11 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
General description
• Phenol/Tris is a solvent system consisting of phenol and Tris(Hydroxymethyl)aminomethane
• Prepared as ready-to-use, no titration necessary
Applications
• Commonly used in DNA isolation. Tris(Hydroxymethyl)aminomethane acts as a proton acceptor to raise pH
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Materiale o nome chimico Phenol water saturated sol.
Colore Colorless to Yellow
Nota nome DNase, RNase, Protease Free, Stabilized, Free of Oxides
CAS 108-95-2
Densità 1.0600g/mL
Gravità specifica 1.06
Formula molecolare C6H6O
Formula lineare OHC6H5
Numero MDL MFCD00002143
Quantità 500 mL
Punto d'infiammabilità 79°C
Beilstein 06, 110
Fieser 01,828; 13,166; 14,88
Indice di Merck 15, 7354
Forma fisica Liquid
Sinonimo carbolic acid, hydroxybenzene, phenic acid, phenylic acid, oxybenzene, benzenol, phenyl hydrate, monophenol, phenyl hydroxide, phenylic alcohol
InChI Key ISWSIDIOOBJBQZ-UHFFFAOYSA-N
SMILES OC1=CC=CC=C1
IUPAC Name phenol
Molecular Weight (g/mol) 94.11
PubChem CID 996
ChEBI CHEBI:15882
Peso formulazione 94.11
Grado Biologia molecolare
compliance-icons compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Identificativo prodotto
  • Phenol water saturated solution,DNase,RNase,Protease free,stab., free of oxides
Avvertenza
  • Pericolo
Categoria di pericolo
  • Tossicità acuta Categoria 3
  • PERICOLO A LUNGO TERMINE PER L'AMBIENTE ACQUATICO Cronico 2
  • Lesione oculare grave/irritazione oculare Categoria 1
  • Mutagenicità di cellule germinali Categoria 2
  • Corrosione/irritazione della pelle Categoria 1B
  • Tossicità specifica per organi bersaglio (esposizione ripetuta) Categoria 2
Indicazioni di pericolo
  • H301-Tossico se ingerito.
  • H311-Tossico per contatto con la pelle.
  • H314-Provoca gravi ustioni cutanee e gravi lesioni oculari.
  • H318-Provoca gravi lesioni oculari.
  • H331-Tossico se inalato.
  • H341-Sospettato di provocare alterazioni genetiche.
  • H373-Può provocare danni agli organi.
  • H411-Tossico per gli organismi acquatici con effetti di lunga durata.
Consigli di prudenza
  • P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
  • P301+P330+P331-IN CASO DI INGESTIONE: sciacquare la bocca. NON provocare il vomito.
  • P303+P361+P353-IN CASO DI CONTATTO CON LA PELLE (o con i capelli): togliere immediatamente tutti gli indumenti contaminati. Sciacquare la pelle/fare una doccia.
  • P304+P340-IN CASO DI INALAZIONE: trasportare l'infortunato all'aria aperta e mantenerlo a riposo in posizione che favorisca la respirazione.
  • P305+P351+P338-IN CASO DI CONTATTO CON GLI OCCHI: sciacquare accuratamente per parecchi minuti. Togliere le eventuali lenti a contatto se è agevole farlo. Continuare a sciacquare.
  • P310-Contattare immediatamente un CENTRO ANTIVELENI/un medico .
Informazioni supplementari
  • MIXTURE LIST-Contain: Phenol