Learn More
DWK Life Sciences Tappo a vite fenolico con liner
Descrizione
Secure your media during autoclaving with the Kimble™ Phenolic Screw Cap with Liner. It is made of a special phenolic material (wood filled) and very resistant to the effects of temperature and steam encountered in autoclaving
- Styrene Liner
- Screw Cap
Specifica
Specifica
| Dimensione chiusura | 13-415 |
| Materiale rivestimento interno | Rubber |
| Autoclavabile | Autoclavable |
| Descrizione | Tappo a vite fisso |
| Materiale | Fenolico |
| Colore | Nero |
| Quantità | Confezione da 1000 |
| Da utilizzare con (apparecchiatura) | Provette per centrifuga |