Learn More
DWK Life Sciences Tappo a vite fenolico con liner
Codice prodotto. 11883825
Cambia vista
Click to view available options
Materiale rivestimento interno:
Gomma
Rubber
Dimensione della confezione:
pezzi 1000
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Materiale rivestimento interno unitSize
11883825 Gomma pezzi 1000
11868532 Rubber pezzi 1000
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Codice prodotto. 11883825 Fornitore DWK Life Sciences N. del fornitore 7380015415
Edge
Secure your media during autoclaving with the Kimble™ Phenolic Screw Cap with Liner. It is made of a special phenolic material (wood filled) and very resistant to the effects of temperature and steam encountered in autoclaving
  • Styrene Liner
  • Screw Cap
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Dimensione chiusura Vite
Materiale rivestimento interno Gomma
Product Type Tappo a vite
Autoclavabile
Descrizione Tappo a vite fisso
Materiale Fenolico
Colore Nero
Da utilizzare con (applicazione) Per l'uso generico in laboratorio
Quantità Confezione da 1000