Learn More
Thermo Scientific Chemicals Phenolphthalein, 98.5%, pure, Indicator grade
Codice prodotto. 10626732 Sfoglia Tutto Thermo Scientific Chemicals Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
100 g
500 g
2.5 kg
Imballaggio:
Plastic bottle
Dimensione della confezione:
100g
2.50kg
500g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Imballaggio Dimensione della confezione
10626732 500 g Plastic bottle 500g
10406980 100 g Plastic bottle 100g
10195343 2.5 kg Plastic bottle 2.50kg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Codice prodotto. 10626732 Fornitore Thermo Scientific Chemicals N. del fornitore 147715000
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 27-11-2026
Aggiungi al carrello
CAS: 77-09-8 | C20H14O4 | 318.33 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Indicator
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 77-09-8
Formula molecolare C20H14O4
Molecular Weight (g/mol) 318.33
Numero MDL MFCD00005913
InChI Key KJFMBFZCATUALV-UHFFFAOYSA-N
PubChem CID 4764
ChEBI CHEBI:34914
IUPAC Name 3,3-bis(4-hydroxyphenyl)-2-benzofuran-1-one
SMILES OC1=CC=C(C=C1)C1(OC(=O)C2=CC=CC=C12)C1=CC=C(O)C=C1
Specifica
Materiale o nome chimico Phenolphthalein
Punto di fusione 258.0°C to 263.0°C
Spettro a infrarossi Authentic
Perdita all'essiccatura 0.5% max. (105°C)
Imballaggio Plastic bottle
Intervallo percentuale saggio 98.5%
Beilstein 18, 143
Densità 1.299
Indice di Merck 15, 7356
Colore White
Informazioni di solubilità Solubility in water: <0.1%. Other solubilities: 1g/12mL alcohol, 1g/100mL ether, soluble in alkalies, soluble in chloroform
Quantità 500 g
Forma fisica Powder
Peso formulazione 318.32
Percent Purity 98.5%
Grado Pure