Learn More
Thermo Scientific Chemicals Phenolphthalein, ACS
Descrizione
Phenolphthalein is widely used as an indicator in acid-base titrations, water treatment applications. Due to its pH sensitivity, It is used to the check extend of carbonation in concrete, soap and in toys as diapering work. It is used in Kastle-Meyer test, which identifies the substances containing blood.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Specifica
Specifica
| Materiale o nome chimico | Phenolphthalein |
| Punto di fusione | 258°C to 262°C |
| Nota nome | For analysis ACS |
| Beilstein | 284423 |
| Densità | 1.299 g/mL |
| Indice di Merck | 14,7243 |
| Informazioni di solubilità | Soluble in alcohol; Slightly soluble in ether; Slightly soluble in dimethyl sulfoxide and insoluble in benzene or hexane. |
| Quantità | 500 g |
| Forma fisica | Powder |
| Peso formulazione | 318.33 |
| Vedi altri risultati |
Sicurezza e movimentazione
- Phenolphthalein
- Pericolo
- cancerogenicità Categoria 1B
- Mutagenicità di cellule germinali Categoria 2
- Tossicità per la riproduzione Categoria 2
- H341-Sospettato di provocare alterazioni genetiche.
- H350-Può provocare il cancro.
- H361f-Sospettato di nuocere alla fertilità.
- P201-Procurarsi istruzioni specifiche prima dell'uso.
- P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
- P308+P313-IN CASO di esposizione o di possibile esposizione, consultare un medico.
- MIXTURE LIST-Contain: Phenolphthalein