Learn More
Thermo Scientific Chemicals Phenolphthalein, For analysis ACS
Catalog Number p-3734563
24.66 EUR valido fino al 2024-03-29
Usa il codice promo "21615" per avere il tuo prezzo promozionale.
Click to view available options
Quantità:
100 g
500 g
2.5 kg
Imballaggio:
Plastic bottle
To receive the discount customers must purchase three of the same product at list price in a single order to receive 33% discount. There is no limit to the multiples of 3 that customers can buy. Use promo code ”21615” to get your promotional price
77-09-8
C20H14O4
318.33
MFCD00005913
KJFMBFZCATUALV-UHFFFAOYSA-N
4764
CHEBI:34914
OC1=CC=C(C=C1)C1(OC(=O)C2=CC=CC=C12)C1=CC=C(O)C=C1
To receive the discount customers must purchase three of the same product at list price in a single order to receive 33% discount. There is no limit to the multiples of 3 that customers can buy. Use promo code ”21615” to get your promotional price
77-09-8
C20H14O4
318.33
MFCD00005913
KJFMBFZCATUALV-UHFFFAOYSA-N
4764
CHEBI:34914
OC1=CC=C(C=C1)C1(OC(=O)C2=CC=CC=C12)C1=CC=C(O)C=C1
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Indicator
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Materiale o nome chimico Phenolphthalein
Punto di fusione 258.0°C to 263.0°C
Chiarezza Passes Test
Beilstein 18, 143
Indice di Merck 15, 7356
Informazioni di solubilità Solubility in water: <0.1%. Other solubilities: 1g/12mL alcohol, 1g/100mL ether, soluble in alkalies, soluble in chloroform
Spettro a infrarossi Authentic
IUPAC Name 3,3-bis(4-hydroxyphenyl)-2-benzofuran-1-one
Peso formulazione 318.32
Grado ACS Reagent
Imballaggio Plastic bottle
Pressione del vapore Vapor Pressure: Negligible
Intervallo di transizione visivo from pH 8.0 (colorless) to pH 10 (red)
Densità 1.299g/mL
Colore White
Quantità 100 g
Forma fisica Crystalline Powder
compliance-icons
Identificativo prodotto
  • Phenolphthalein
Avvertenza
  • Pericolo
Categoria di pericolo
  • Mutagenicità di cellule germinali Categoria 2
  • cancerogenicità Categoria 1B
  • Tossicità per la riproduzione Categoria 2
Indicazioni di pericolo
  • H341-Sospettato di provocare alterazioni genetiche.
  • H350-Può provocare il cancro.
  • H361f-Sospettato di nuocere alla fertilità.
Consigli di prudenza
  • P201-Procurarsi istruzioni specifiche prima dell'uso.