Learn More
Phenolphtalein Indicator in IPA, 10g/L, Chem-Lab
Descrizione
Phenolphthalein is usually dissolved in alcohol for use in experiments. It is a weak acid, which can lose H+ ions in solution. The phenolphthalein molecule is colorless, while the phenolphthalein ion is pink. In acidic and neutral solutions, the solution is colorless. When a base is added to the phenolphthalein, more ionization takes place, causing the solution to turn a red-violet color. This solution turns this pinkish color at pH 8.2–9.8.
Specifica
Specifica
| Materiale o nome chimico | Phenolphtalein |
| Punto di fusione | -89°C |
| CAS | 77-09-8, 67-63-0 |
| Concentrazione | 10g C20H14O4 per 1L C3H8O |
| Odore | Alcoholic |
| Formula molecolare | C20H14O4 |
| Numero MDL | MFCD00005913 |
| Densità | 0.78g/mL |
| Variazioni di colore pH | Colorless to red-violet at pH 8.2–9.8 |
| Solvente o matrice | 2-Propanol (IPA) |
| Vedi altri risultati |
Sicurezza e movimentazione
Identificativo prodotto
- Fenolftaleina 10 g/l in Propanolo-2 indicatore soluzione
- Pericolo
- cancerogenicità Categoria 1B
- Lesione oculare grave/irritazione oculare Categoria 2
- Liquido infiammabile Categoria 2
- Mutagenicità di cellule germinali Categoria 2
- Tossicità specifica per organi bersaglio (esposizione singola) Categoria 3
- H225-Liquido e vapori facilmente infiammabili.
- H319-Provoca grave irritazione oculare.
- H336-Può provocare sonnolenza o vertigini.
- H341-Sospettato di provocare alterazioni genetiche.
- H350-Può provocare il cancro.
- P201-Procurarsi istruzioni specifiche prima dell'uso.
- P210-Tenere lontano da fonti di calore, superfici riscaldate, scintille, fiamme e altre fonti di innesco. Vietato fumare.
- P233-Tenere il recipiente ben chiuso.
- P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
- P305+P351+P338-IN CASO DI CONTATTO CON GLI OCCHI: sciacquare accuratamente per parecchi minuti. Togliere le eventuali lenti a contatto se è agevole farlo. Continuare a sciacquare.
- P308+P313-IN CASO di esposizione o di possibile esposizione, consultare un medico.
- MIXTURE LIST-Contain: phenolphthalein, propan-2-ol