Learn More
Fisherbrand™ Phenolphthalein Paper
Codice prodotto. 15970872 Sfoglia Tutto Fisherbrand Traceable Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Intervallo di pH:
8.3 to 10
Dimensione della confezione:
4 unità
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Intervallo di pH Dimensione della confezione
15970872 8.3 to 10 4 unità
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Codice prodotto. 15970872
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    25.65€
    20.66€ / pezzi 4
    Risparmia 4.99€
    19% Sconto
Visualizza tutte le promozioni
 Articolo soggetto a restrizioni
In stock
Aggiungi al carrello
Edge
Aggiungi al carrello
Quick and easy determination for neutralisation analysis.
  • White paper
  • Changes colour to red when pH exceeds 8.3 towards alkaline conditions (red at pH >10)
Specifica
Indicatore di colore White to Red
Intervallo di pH 8.3 to 10
Da utilizzare con (applicazione) Neutralisation analysis
Tipo pH Indicator Paper
Lunghezza (sistema metrico) 5 m
Larghezza (sistema metrico) 7 mm