Descrizione
Macherey-Nagel Phenolphthalein pH Paper, Color Indicator: White to Red, pH Range: 8.3 to 10, Format: Reel, For Use With: Determination for neutralization analyses, Quantity: 1Each
Specifica
Specifica
| Indicatore di colore | Bianco-rosso |
| Intervallo di pH | 8.3 - 10 |
| Formato | Bobina |
| Da utilizzare con (applicazione) | Determinazione per le analisi di neutralizzazione |
| Quantità | 1 ciascuno |
| Tipo | Carta pH |