Learn More
Phenolphthalein Solution 1% In Ethanol, Pure, Indicator Grade, Fisher Chemical™
Codice prodotto. 10274200 Sfoglia Tutto Fisher Chemical Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
500 mL
Dimensione della confezione:
500mL
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
10274200 500 mL 500mL
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Codice prodotto. 10274200 Fornitore Fisher Chemical N. del fornitore P/2401L/08
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 25-11-2026
Aggiungi al carrello
C20H14O4, CAS Number-77-09-8, 500mL, CHEBI:34914, Yellow, KJFMBFZCATUALV-UHFFFAOYSA-N, 3,3-bis(4-hydroxyphenyl)-2-benzofuran-1-one, 5913, 318.328, Amber glass bottle, Liquid, 4764, C1-CC-C2C(-C1)C(-O)OC2(C3-CC-C(C-C3)O)C4-CC-C(C-C4)O | CAS: 77-09-8 | C20H14O4 | 318.33 g/mol
C20H14O4, CAS Number-77-09-8, 500mL, CHEBI:34914, Yellow, KJFMBFZCATUALV-UHFFFAOYSA-N, 3,3-bis(4-hydroxyphenyl)-2-benzofuran-1-one, 5913, 318.328, Amber glass bottle, Liquid, 4764, C1-CC-C2C(-C1)C(-O)OC2(C3-CC-C(C-C3)O)C4-CC-C(C-C4)O
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifications
CAS 77-09-8
Formula molecolare C20H14O4
Numero MDL MFCD00005913
InChI Key KJFMBFZCATUALV-UHFFFAOYSA-N
SMILES OC1=CC=C(C=C1)C1(OC(=O)C2=CC=CC=C12)C1=CC=C(O)C=C1
IUPAC Name 3,3-bis(4-hydroxyphenyl)-2-benzofuran-1-one
Molecular Weight (g/mol) 318.33
PubChem CID 4764
ChEBI CHEBI:34914
Grado Pure
Imballaggio Amber glass bottle
Colore Yellow
Quantità 500 mL
Forma fisica Liquid
Show More Show Less
compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Product Identifier
  • Phenolphthalein, 1% solution
Signal Word
  • Pericolo
Hazard Category
  • Liquido infiammabile Categoria 2
  • Tossicità acuta Categoria 4
  • Lesione oculare grave/irritazione oculare Categoria 2
  • Mutagenicità di cellule germinali Categoria 2
  • cancerogenicità Categoria 1B
  • Tossicità specifica per organi bersaglio (esposizione singola) Categoria 2
Hazard Statement
  • H225-Liquido e vapori facilmente infiammabili.
  • H302-Nocivo se ingerito.
  • H312-Nocivo per contatto con la pelle.
  • H332-Nocivo se inalato.
  • H319-Provoca grave irritazione oculare.
  • H341-Sospettato di provocare alterazioni genetiche.
  • H350-Può provocare il cancro.
  • H371-Può provocare danni agli organi.
Precautionary Statement
  • P210-Tenere lontano da fonti di calore, superfici riscaldate, scintille, fiamme e altre fonti di innesco. Vietato fumare.
  • P260-Non respirare la polvere/i fumi/i gas/la nebbia/i vapori/gli aerosol.
  • P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
  • P302+P352-IN CASO DI CONTATTO CON LA PELLE: lavare abbondantemente con acqua/.
  • P305+P351+P338-IN CASO DI CONTATTO CON GLI OCCHI: sciacquare accuratamente per parecchi minuti. Togliere le eventuali lenti a contatto se è agevole farlo. Continuare a sciacquare.
  • P312-Contattare un CENTRO ANTIVELENI/un medico/in caso di malessere.
Supplemental information
  • MIXTURE LIST-Contain: Ethyl alcohol, Methyl alcohol, Phenolphthalein