Learn More
Phenolphtalein Indicator in Ethanol/Water, 10g/L, Chem-Lab
Descrizione
Phenolphthalein is usually dissolved in alcohol for use in experiments. It is a weak acid, which can lose H+ ions in solution. The phenolphthalein molecule is colorless, while the phenolphthalein ion is pink. In acidic and neutral solutions, the solution is colorless. When a base is added to the phenolphthalein, more ionization takes place, causing the solution to turn a red-violet color.
Specifica
Specifica
| Materiale o nome chimico | Phenolphtalein |
| Punto di fusione | -114°C |
| CAS | 77-09-8, 64-17-5, 7732-18-5 |
| Concentrazione | 10g C20H14O4 per 1L C2H5OH and H2O (1:1) |
| Formula molecolare | C20H14O4 |
| Numero MDL | MFCD00005913 |
| Informazioni di solubilità | Slightly soluble in water |
| InChI Key | KJFMBFZCATUALV-UHFFFAOYSA-N |
| SMILES | OC1=CC=C(C=C1)C1(OC(=O)C2=CC=CC=C12)C1=CC=C(O)C=C1 |
| IUPAC Name | 3,3-bis(4-hydroxyphenyl)-2-benzofuran-1-one |
| Vedi altri risultati |
Sicurezza e movimentazione
Identificativo prodotto
- Fenolftaleina 10 g/l in etanolo/acqua (1/1) indicatore soluzione
- Pericolo
- cancerogenicità Categoria 2
- Liquido infiammabile Categoria 2
- Mutagenicità di cellule germinali Categoria 2
- H225-Liquido e vapori facilmente infiammabili.
- H341-Sospettato di provocare alterazioni genetiche.
- H350-Può provocare il cancro.
- P201-Procurarsi istruzioni specifiche prima dell'uso.
- P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
- P308+P313-IN CASO di esposizione o di possibile esposizione, consultare un medico.
- MIXTURE LIST-Contain: phenolphtalein indicator, ethanol