Learn More
Phenolphtalein Indicator in Methanol, 10g/L, Chem-Lab
Codice prodotto. 11913333
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
1 L
Dimensione della confezione:
1L
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
11913333 1 L 1L
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Codice prodotto. 11913333 Fornitore Chem-Lab N. del fornitore CL06.0602.1000
 Articolo soggetto a restrizioni
In stock
Turns red-violent in the presence of bases (at pH 8.2–9.8). Phenolphtalein Indicator in Methanol, 10g/L, Chem-Lab contains 10g C20H14O4 per 1L CH3OH. It is used as an indicator in acid-base titrations.
Phenolphthalein is usually dissolved in alcohol for use in experiments. It is a weak acid, which can lose H+ ions in solution. The phenolphthalein molecule is colorless, while the phenolphthalein ion is pink. In acidic and neutral solutions, the solution is colorless. When a base is added to the phenolphthalein, more ionization takes place, causing the solution to turn a red-violet color. This solution turns this pinkish color at pH 8.2–9.8.
Specifica
Materiale o nome chimico Phenolphtalein
Punto di fusione -98°C
CAS 77-09-8, 67-56-1
Concentrazione 10g C20H14O4 per 1L CH3OH
Odore Alcoholic
Formula molecolare C20H14O4
Numero MDL MFCD00005913
Densità 0.79g/mL
Variazioni di colore pH Colorless to red-violet at pH 8.2–9.8
Solvente o matrice Methanol
Informazioni di solubilità Slightly soluble in water
pH ±7
Quantità 1 L
InChI Key KJFMBFZCATUALV-UHFFFAOYSA-N
Forma fisica Liquid
SMILES OC1=CC=C(C=C1)C1(OC(=O)C2=CC=CC=C12)C1=CC=C(O)C=C1
IUPAC Name 3,3-bis(4-hydroxyphenyl)-2-benzofuran-1-one
Molecular Weight (g/mol) 318.33
PubChem CID 4764
ChEBI CHEBI:34914
compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Identificativo prodotto
  • Fenolftaleína 10 g/l in metanolo indicatore soluzione
Avvertenza
  • Pericolo
Categoria di pericolo
  • Tossicità acuta Categoria 3
  • cancerogenicità Categoria 2
  • Liquido infiammabile Categoria 2
  • Mutagenicità di cellule germinali Categoria 2
  • Tossicità specifica per organi bersaglio (esposizione singola) Categoria 1
Indicazioni di pericolo
  • H225-Liquido e vapori facilmente infiammabili.
  • H301-Tossico se ingerito.
  • H311-Tossico per contatto con la pelle.
  • H331-Tossico se inalato.
  • H341-Sospettato di provocare alterazioni genetiche.
  • H350-Può provocare il cancro.
  • H370-Provoca danni agli organi.
Consigli di prudenza
  • P201-Procurarsi istruzioni specifiche prima dell'uso.
  • P210-Tenere lontano da fonti di calore, superfici riscaldate, scintille, fiamme e altre fonti di innesco. Vietato fumare.
  • P233-Tenere il recipiente ben chiuso.
  • P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
  • P302+P352-IN CASO DI CONTATTO CON LA PELLE: lavare abbondantemente con acqua/sapone.
  • P308+P313-IN CASO di esposizione o di possibile esposizione, consultare un medico.
Informazioni supplementari
  • MIXTURE LIST-Contain: phenolphthalein