Learn More
Phenolphtalein Indicator in Ethanol, 1g/L, Chem-Lab
Codice prodotto. 11957423
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
100 mL
Dimensione della confezione:
100mL
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
11957423 100 mL 100mL
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Codice prodotto. 11957423 Fornitore Chem-Lab N. del fornitore CL07.0606.0100
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    93.00€
    47.50€ / 100mL
    Risparmia 45.50€
    48% Sconto
 Articolo soggetto a restrizioni
In stock
Turns red-violent in the presence of bases (at pH 8.2–10). Phenolphtalein Indicator in Ethanol, 1g/L, Chem-Lab contains 1g C20H14O4 per 1L C2H5OH. It is used as an indicator in acid-base titrations. Manufactured according to Eur. Ph. 4.4.1.1 standards.
Phenolphthalein is usually dissolved in alcohol for use in experiments. It is a weak acid, which can lose H+ ions in solution. The phenolphthalein molecule is colorless, while the phenolphthalein ion is pink. In acidic and neutral solutions, the solution is colorless. When a base is added to the phenolphthalein, more ionization takes place, causing the solution to turn a red-violet color. This solution turns this pinkish color at pH 8.2–10.0.
Specifica
Materiale o nome chimico Phenolphtalein
CAS 77-09-8, 64-17-5
Concentrazione 1g C20H14O4 per 1L C2H5OH 80%
Odore Alcoholic
Formula molecolare C20H14O4
Numero MDL MFCD00005913
Densità 0.86g/mL
Variazioni di colore pH Colorless to red-violet at pH 8.2–10.0
Solvente o matrice Ethanol 80%
Informazioni di solubilità Slightly soluble in water
pH ±7
Quantità 100 mL
InChI Key KJFMBFZCATUALV-UHFFFAOYSA-N
Forma fisica Liquid
SMILES OC1=CC=C(C=C1)C1(OC(=O)C2=CC=CC=C12)C1=CC=C(O)C=C1
IUPAC Name 3,3-bis(4-hydroxyphenyl)-2-benzofuran-1-one
Molecular Weight (g/mol) 318.33
PubChem CID 4764
ChEBI CHEBI:34914
Peso formulazione 46.07g/mol
Grado Eu. Ph. Chapter 4(4.1.1)
compliance-icons
Identificativo prodotto
  • Phenolphtalein indicator in Ethanol
Avvertenza
  • Pericolo
Categoria di pericolo
  • Liquido infiammabile Categoria 2
Indicazioni di pericolo
  • H225-Liquido e vapori facilmente infiammabili.
Consigli di prudenza
  • P210-Tenere lontano da fonti di calore, superfici riscaldate, scintille, fiamme e altre fonti di innesco. Vietato fumare.
Informazioni supplementari
  • MIXTURE LIST-Contain: ethanol